Läs mer
Invitrogen™ Koniska rör (50 ml) (förpackade)
Produktkod. 10722897
Change view
Kvantitet:
250 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Kvantitet unitSize
10722897 250 rör Paket med 250
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10722897 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM12502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dessa polypropenrör är sterila, nukleasfria, icke-pyrogena och kan autoklaveras till 121 °C.
  • Levereras monterad med gröna skruvlock
  • Rören har ett tryckt skrivutrymme och volymmärken på sidoväggarna för bekvämlighet
  • Dessa polypropenrör är sterila, nukleasfria, icke-pyrogena och kan autoklaveras till 121 °C
  • 200 x 50 ml rör
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Kvantitet 250 rör
Sterilitet Sterila
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje Ambion
Frakt skick Rumstemperatur
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Konisk
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Produkttyp Koniskt rör