Läs mer
Invitrogen™ DEPC-behandlat vatten
Beskrivning
Ambion DEPC-behandlat vatten är certifierat nukleasfritt. DEPC-behandlat vatten autoklaveras för- och efterförpackning för att säkerställa sterilitet och inaktivering av DEPC. Den är noggrant testad för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 6 till 8 |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Förpackning | Flaska |
| Behandling(er) | DEPC-behandlad |
| Kvantitet | 10 x 50 mL |
| Reningsmetod | Autoklavat, membranfiltrerat |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Ambion |