Läs mer
Invitrogen™ DEPC-behandlat vatten
Produktkod. p-4926893
Change view
Kvantitet:
10 x 50 mL
1 x 100 mL
1 x 500 mL
5 x 100 mL
1 x 1000 mL
4 x 1000 mL
Förpackningsstorlek:
4000ml
500ml
Paket med 500
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10289104 1 x 100 mL -
10197484 1 x 500 mL Varje
11597065 10 x 50 mL Paket med 500
10565405 5 x 100 mL 500ml
10419224 1 x 1000 mL Varje
10514065 4 x 1000 mL 4000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10289104 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9915G
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion DEPC-behandlat vatten är certifierat nukleasfritt. DEPC-behandlat vatten autoklaveras för- och efterförpackning för att säkerställa sterilitet och inaktivering av DEPC.
Ambion DEPC-behandlat vatten är certifierat nukleasfritt. DEPC-behandlat vatten autoklaveras för- och efterförpackning för att säkerställa sterilitet och inaktivering av DEPC. Den är noggrant testad för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Flaska
Behandling(er) DEPC-behandlad
Kvantitet 1 x 100 mL
Reningsmetod Autoklavat, membranfiltrerat
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Ambion