Läs mer
Invitrogen™ DNA-bindande pärlor för MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kit
Produktkod. 15352506
Change view
Kvantitet:
96 förberedelser
Förpackningsstorlek:
96 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15352506 96 förberedelser 96 enheter
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15352506 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4489112
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
1 rör
Dessa är de DNA-bindande pärlor som finns i MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit, tillgängligt separat för applikationer som kräver fler DNA-bindande pärlor än vad som finns i satsen. DNase-fri.
Dessa är de DNA-bindande pärlor som finns i MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit (kat. nr. 4413020, 4413021, 4413022), som görs tillgängliga separat för tillämpningar som kräver fler DNA-bindande pärlor än vad som finns i satsen. DNase-fri.
För användning med: 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion Personal Genome Machine™ (PGM™ ) System, KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor, OpenArray™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 tub, förvara vid 2 –8 °C, FÅR INTE FRYSAS.
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Blod, Bukalt DNA Collector™ Prov, Buckala prover, Buckalsvabb, Celler, Flytande prover (t.ex. serum), Saliv, Vävnad (däggdjur), Urin, Helblod (däggdjur)
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion PGM™ System, KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, OpenArray™ , MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, kvantitativ PCR i realtid (qPCR)
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell), automatiska protokoll
Produktlinje MagMAX
Produkttyp DNA-bindande pärla
Kvantitet 96 förberedelser
Renhet DNase-fri
Mål Genomiskt DNA
Testtid 1 hr.