Läs mer
Invitrogen™ DNA- fri™ DNA-borttagningskit
Produktkod. 10729525
Change view
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10729525 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10729525 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 SEK
    1822.65 SEK / 50 reaktioner
    Save 202.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Eliminera säkert DNA-kontamination från RNA-prover
DNA- fri™ Reagenser för behandling och borttagning av DNas är utformade för att ta bort kontaminerande DNA från RNA-prover och för att ta bort DNas efter behandling.
  • Ingen organisk extraktion eller värmeinaktivering krävs
  • Inkluderar nytt reagens för att ta bort DNas
  • Rekombinant DNas I är certifierat RNas-frittDen DNA- fritt
  • Inaktivering och avlägsnande av DNas
  • DNA- fria reagenser tar effektivt bort DNas och tvåvärda katjoner från reaktionsblandningen
  • DNas/katjonborttagningssteget tar bara tre minuter
  • Ingen organisk extraktion, EDTA-tillsats eller värmeinaktivering krävs
TURBO™ DNA-free™ Kit liknar det DNA- fria kitet men innehåller TURBO DNase, ett konstruerat hyperaktivt DNas som uppvisar upp till 350 % högre katalytisk effektivitet än vildtyps DNas. Enzymet har också en 6 gånger lägre Km för DNA, vilket möjliggör ett effektivt avlägsnande av spårmängder av DNA-kontamination.
PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR), omvänd transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara rDNase1, 10X DNase 1-buffert och DNase-inaktiveringsreagens vid -20 °C. Förvara –nukleasfritt vatten i rumstemperatur.
Frakt skick Torr is
Enzym DNas
Kompatibel buffert 10X reaktionsbuffert
Kvantitet 50 reaktioner
Produkttyp DNA-borttagningskit
Produktlinje Ambion, DNA-fritt