Läs mer
Invitrogen™ DNA Zap™ PCR DNA-nedbrytningslösningar
Produktkod. 10134554
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Unit Size
10134554 250 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10134554 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AM9890
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DNAZap™ Lösningar är två lösningar som är ofarliga när de används ensamma, men som blir ett potent nukleinsyranedbrytande reagens när de blandas.
DNAZap™ Lösningar är två lösningar som är ofarliga när de används ensamma, men som blir ett potent nukleinsyranedbrytande reagens när de blandas. Denna blandning kan omedelbart bryta ned höga nivåer av kontaminerande DNA och RNA från ytor. Funktioner av DNAZap™ Lösningar:
  • Nedbryter fullständigt kontaminerande DNA och RNA på nivån av PCR-känslighet
  • Jobbar på kontakt
  • Bryter ner nukleinsyra, till skillnad från andra produkter på marknaden som endast fungerar som rengöringsmedel
  • Idealisk för rengöring av PCR-rör, PCR-maskinytor, pipetter, labbbänkar, labbutrustning och mikrofugrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formatera Vätska
Innehåll och lagring DNA Zap™ Solution 1 och DNA Zap™ Solution 2 bör förvaras vid 2 8 –°C.
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 250 ml
Reagenstyp DNA-dekontamineringsreagens
Produktlinje Ambion, DNAZap
compliance-icons
Product Identifier
  • DNAZAP 2 X 250ML EA bottle
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Hazard Statement
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulphatepentahydrate, 2-methoxyethanol