Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ DNas I (RNas-fri)
Produktkod. 10239144
Change view
Kvantitet:
2000 U
5 x 2000 U
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10239144 5 x 2000 U Paket med 5
10229144 2000 U -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10239144 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9640.00 SEK
    8772.65 SEK / Paket med 5
    Save 867.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ospecifikt endonukleas som bryter ned dubbel- och enkelsträngat DNA och kromatin
DNas I fungerar genom att hydrolysera fosfodiesterbindningar, producera mono- och oligonukleotider med 5'-fosfat- och 3'-hydroxylgrupp. RNas-fritt DNas I rekommenderas för att bryta ned DNA i närvaro av RNA, i frånvaro av RNas är avgörande för att upprätthålla integriteten hos RNA. Till exempel används DNas I ofta för att avlägsna mall-DNA efter in vitro-transkription och för att avlägsna kontaminerande DNA i totala RNA-beredningar (särskilt de från transfekterade celler som kan innehålla plasmid-DNA), som används för ribonukleasskyddsanalyser, cDNA-bibliotekskontraktion och RT-PCR.
  • Testad för kontaminerande RNas- och proteasaktivitet
  • Funktionalitet bestäms genom nedbrytning av humant genomiskt DNA följt av kvantitativ realtids-PCR för att detektera osmält DNA
  • Kräver tvåvärda katjoner (Mg 2+ och Ca 2+ vid cirka 5 mM respektive 0,5 mM) för maximal aktivitet och har ett pH-optimum på 7,8
  • Enhetsdefinition: En enhet är mängden enzym som krävs för att fullständigt bryta μned 1 g DNA på 10 minuter. vid °37 C, och motsvarar 0,04 Kunitz-enheter
För ett alternativ till bovint DNas I, överväg rekombinant DNas I (fabrikant nr AM2235). För ett mer aktivt, salttolerant DNas, se TURBO™ DNase-produkter (fabrikant nr AM2239 och AM2238).
PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR), omvänd transkription
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring -20 °C
Frakt skick Torr is
Enzym DNas
Kvantitet 5 x 2000 U
Produkttyp DNas I
Produktlinje Ambion