Läs mer
Invitrogen™ dNTP-blandning (2,5 mM)
Kvantitet:
300μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Samma högkvalitativa deoxinukleotidtrifosfatlösningar som finns i Invitrogen™ RETROscript™ First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-PCR (kat. nr. AM1710). De är föremål för rigorösa nukleastestning såväl som en funktionell analys för att säkerställa höga nivåer av inkorporering. Levereras i ett rör innehållande 0,3 mL, förblandat i en koncentration av 2,5 mM vardera.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C. |
| Koncentration | 2.5 mM |
| För användning med (applikation) | Omvänd transkription |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 300μ L |
| Frakt skick | Torr is |