Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Mikroreningskit
Beskrivning
Innehåller
2 ml pärlor och buffertar
De Dynabeads mRNA DIRECT Micro Kit isolerar mycket renat och intakt mRNA direkt från celler, vävnad och totala RNA-prover.
- Få extremt rent mRNA på cirka 15 minuter
- Integrera total RNA-rening och mRNA-anrikningssteg
- Utför omvänd transkription och PCR-amplifiering direkt på pärlan
- Använd i hela transkriptombiblioteket med Ion Total RNA-Seq Kit v2.0
- Slutprodukt: mRNA
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 mL pärlor och buffertar Förvaras vid 2 °C till 8 °C. |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Flytande prover (t.ex. serum), Växtprover, Virala prover, Celler, Vävnad, FFPE och fasta prover, Jästsvampar, RNA, Blod |
| Slutlig produkttyp | mRNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | Motsatt Transcriptase PCR (RT-PCR) |
| Produktlinje | DYNAL, Dynabeads, mRNA DIRECT |
| Produkttyp | Mikroreningskit |
| Kvantitet | 2 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |