Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA-reningskit (för mRNA-rening från totala RNA-preps).
Product Code. 10089462
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2 ml
Unit Size:
2ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
10089462 2 ml 2ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10089462 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 61006
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
2 ml pärlor och buffertar
De Dynabeads mRNA Purification Kit är utformat för att specifikt rikta in, fånga in och rena mRNA-molekyler från totala RNA-preparat.
mRNA-reningskitet Dynabeads™ isolerar snabbt mRNA-transkriptomet på vanligtvis 15 minuter och levererar rent, intakt mRNA. Kitet är utformat för att specifikt rikta in sig, fånga och rena mRNA-molekyler från totala RNA-preparat.
Fördelar med att använda Dynabeads™ mRNA-reningskit:
  • Få rent mRNA på vanligtvis 15 minuter
  • Återställ och berika transkriptomet effektivt
  • Förbered mRNA som är lämpligt för nästan alla nedströmsapplikationer
Ren, snabb mRNA-isolering
mRNA-reningskitet Dynabeads™ innehåller magnetiska kulor för isolering av mRNA-transkriptomet från alla totala eukaryota RNA-preparater (se figur). Dynabeads™ magnetiska pärlor är enhetliga i storlek och mycket rörliga i lösningen (se figur). Detta gör att pärlfångstytan snabbt och kontinuerligt kan interagera med hela det totala RNA-provet under mRNA-fångstfasen. Ribosomalt RNA och små RNA-molekyler (transfer-RNA, mikroRNA, litet nukleolärt RNA och litet cytoplasmatiskt RNA) binder inte till kulorna och kastas bort. Endast polyadenylerade RNA-arter (mRNA) fångas, vilket ger renare, mer känsliga resultat (se figur). Inom cirka 15 minuter är rent mRNA isolerat och redo för användning i nedströmsapplikationer.
En enkel berikningsprocess
mRNA-reningskitet Dynabeads™ använder en robust affinitetsreningsprincip för berikning av polyadenylerat mRNA. Superparamagnetisk Dynabeads™, kopplad till oligo-(dT)25, är först utviktade med bindningsbufferten och blandas sedan med renat totalRNA. Pärlorna tvättas sedan för att avlägsna kontaminerande RNA-arter, och mRNA elueras i så lite som 5 μl av 10 mM Tris-HCl. Hela processen underlättas av en neodymmagnet (köpt separat), vilket möjliggör snabb och effektiv immobilisering av de magnetiska pärlorna vid buffertbyten. RNA är lämpligt för alla nedströms molekylära tillämpningar, inklusive:
  • Genkloning
  • cDNA-syntes, cDNA-bibliotekskonstruktion
  • RT-PCR, kvantitativ RT-PCR
  • RPA (Ribonukleasskyddsanalys)
  • Subtraktiv hybridisering
  • Dot/slot-hybridisering
  • Primerförlängning
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring
•2 ml Dynabeads Oligo (dT) 25 ; 4 °
•C 5 mL bindningsbuffert; 4 °
•C 5 mL tvättbuffert B; 4 °C
•5 ml 10 mM Tris-HCl; 4 °C
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Reningstid 10 min.
Elueringsvolym 5 till 20μ L
Provtyp Totalt RNA
Slutlig produkttyp mRNA
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, mikroarrayanalys
Kvantitet 2 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd ≤100μ L
Avkastning 2μ g mRNA per 200μ L pärlor (bindningskapacitet)