Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Oligo(dT) 25
Produktkod. 10707863
Change view
Kvantitet:
2 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10707863 2 ml Varje
10424573 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10707863 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 61002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5580.00 SEK
    4631.65 SEK / 2ml
    Save 948.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads™ Oligo(dT) 25 mRNA-isoleringspärlor riktar sig specifikt mot och fångar upp mRNA-molekyler från praktiskt taget vilket råprov som helst och eliminerar behovet av att rena totalt RNA när den önskade informationsbärande nukleinsyran är mRNA.
Dynabeads™ Oligo(dT)25 mRNA isolation beads specifically target and capture mRNA molecules from virtually any crude sample and eliminate the need to purify total RNA when the desired information-bearing nucleic acid is mRNA. Since mRNA comprises only about 1–5% ot total cellular RNA, the isolation of total RNA is not the most efficient way to isolate mRNA. Other technologies designed to purify total RNA yield ∼80% ribosomal RNA and force mRNA to compete with ribosomal RNA, transfer RNA, micro RNA, small nucleolar RNA, and small cytoplasmic RNA for membrane binding. Advantages of Dynabeads™ Oligo(dT)25 beads:
Dynabeads™ Oligo(dT) 25 mRNA-isoleringspärlor riktar sig specifikt mot och fångar upp mRNA-molekyler från praktiskt taget vilket råprov som helst och eliminerar behovet av att rena totalt RNA när den önskade informationsbärande nukleinsyran är mRNA. Eftersom mRNA endast omfattar cirka –1 5 % av totalt cellulärt RNA, är isolering av totalt RNA inte det mest effektiva sättet att isolera mRNA. Andra teknologier utformade för att rena totalt RNA-utbyte∼ 80 % ribosomalt RNA och tvingar mRNA att konkurrera med ribosomalt RNA, överför RNA, mikro-RNA, litet nukleolärt RNA och litet cytoplasmatiskt RNA för membranbindning. Fördelar med Dynabeads™ Oligo(dT) 25 pärlor:
• Snabb och skonsam procedur ger rent intakt mRNA
• Extremt ren mRNA-isolering, bästa valet uppströms om cDNA-syntes
• Utsökt känslig mRNA-isolering möjliggör cDNA-syntes och cDNA-bibliotekskonstruktion från ultrasmå startprover (möjliggör cDNA-bibliotekskonstruktion från en enda cell)
Hur pärlorna fungerar Den
oligo(dT) 25 -belagda Dynabeads™ specifikt rikta in och fånga upp mRNA-transkriptomet från ett extremt brett utbud av råa startprover. Ribosomalt RNA, DNA, proteiner och små RNA-molekyler (som överförings-RNA, mikro-RNA och små nukleolära RNA) binder inte till pärlorna och kasseras. Endast polyadenylerade RNA-arter (mRNA) fångas in. Isolerat mRNA är rent, vilket eliminerar behovet av ribosomalt RNA-subtraktion eller en DNas-behandling efter extraktion. Detta kolumnfria system säkerställer högsta transkriptomåtervinning:
• Fysisk mRNA-infångning på mobila magnetiska pärlor
• Snabba och skonsamma magnetiska hanteringsprocedurer
• Inget mRNA förlorat under hög g-kraft spins
• Inget mRNA fångat i kolonnmembran under
eluering Tillämpningar
mRNA är lämpligt för alla nedströms molekylära tillämpningar, inklusive genkloning, cDNA-syntes, cDNA-bibliotekskonstruktion, RT-PCR, kvantitativ RT-PCR, RPA (Ribonuclease Protection Assay), subtraktiv hybridisering, primerförlängning, SAGE , RACE och andra. De Dynabeads™ Oligo(dT) 25 mRNA-isoleringskulor är den ideala mRNA-reningsmetoden före cDNA-bibliotekskonstruktion. Användning av dessa pärlor säkerställer den högsta återhämtningen och anrikningen av transkriptomet. Dessa pärlor fångar mer av transkriptomet än vad som är möjligt med metoder som integrerar ett totalt RNA-isoleringssteg uppströms om mRNA-isolering.
Mångsidiga elueringsalternativ
Eluering kan utföras i valfri volym ner till 5μ L. mRNA-eluering är valfri eftersom enzymatiska reaktioner i nedströmsprocedurer inte hämmas av närvaron av Dynabeads™ . Dessutom kan man utföra cDNA-syntes direkt på pärlorna för att skapa ett återanvändbart cDNA-bibliotek i fast fas.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara 2 °C till 8 °C
2 mL pärlor
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
För användning med (applikation) RNA-extraktion
Produktlinje DYNAL, Dynabeads
Produkttyp mRNA-isoleringspärla
Kvantitet 2 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Ligandtyp Oligo-dT
Form Pärlor i upphängning