Läs mer
Invitrogen™ EDTA (0,1 mM), pH 8,0, RNas-fri
Produktkod. 10072774
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10072774 50 ml 50ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10072774 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9912
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen 0,1 mM EDTA är en vanligen rekommenderad lagringslösning för RNA-prover. 0,1 mM EDTA är i nukleasfritt, ultrarent vatten. Levereras i en flaska på 50 ml.
Invitrogen 0,1 mM EDTA är en vanligen rekommenderad lagringslösning för RNA-prover. 0,1 mM EDTA är i nukleasfritt, ultrarent vatten. Levereras i en flaska på 50 ml. Det sista steget i varje RNA-isoleringsprotokoll är att återsuspendera den renade RNA-pelleten. Efter noggrant isolering av RNA:t är det avgörande att pelleten suspenderas och förvaras i en säker, RNase-fri lösning. 0,1 mM EDTA framställs av de renaste tillgängliga reagenserna, under noggrant övervakade förhållanden i en toppmodern tillverkningsanläggning. Den utsätts sedan för rigorösa kvalitetskontrollprocedurer för att garantera deras renhet och prestanda.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EDTA
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Koncentration 0.1 M
Provtyp RNA
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores & blotting
Förpackningstyp Flaska
pH 8
Produktlinje Ambion
Renhet DNas-fri, RNas-fri
Kvantitet 50 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska