Läs mer
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, RNas-fri
Produktkod. 10209454
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
100ml
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10209454 1 l Varje
10135423 100 ml 100ml
10458654 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10209454 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00 SEK
    1990.65 SEK / 1 L
    Save 324.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen Molekylärbiologisk kvalitet, 0,5 M EDTA, pH 8,0 lösning levereras i en flaska. Lösningen är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas.
Invitrogen Molekylärbiologisk kvalitet, 0,5 M EDTA, pH 8,0 lösning levereras i en flaska. Lösningen är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas. På grund av den allestädes närvarande närvaron av RNaser är det särskilt utmanande att tillverka produkter för användning med RNA. Invitrogen's nukleasfria reagenser och buffertar tillverkas i anläggningar speciellt utformade för att förhindra introduktion av nukleaser. Mycket känsliga RNase-analyser utförs i flera olika stadier av tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Dessa reagens är noggrant testade för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EDTA
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Koncentration 0.5 M
Förpackningstyp Flaska
pH 8
Produktlinje Ambion
Renhet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska