Läs mer
Invitrogen™ Electro Zap™ Electrode Decontamination Solution
Produktkod. 10458634
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10458634 250 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10458634 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9785
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen™ Electro Zap är en icke-korrosiv, stabil rengöringslösning som är speciellt framtagen för att rengöra elektrodytor på ett enkelt, snabbt och effektivt sätt och är effektiv mot höga nivåer av RNas- eller DNas-kontamination.
Invitrogen™ Electro Zap är en icke-korrosiv, stabil rengöringslösning som är speciellt framtagen för att rengöra elektrodytor på ett enkelt, snabbt och effektivt sätt och är effektiv mot höga nivåer av RNas- eller DNas-kontamination. Forskare som utför RNA-analys kräver ofta användning av pH-mätare för att förbereda sina RNas-fria lösningar. Användning av samma pH-mätare av flera laboratoriepersonal kan dock ofta leda till problem med RNas-kontamination, särskilt när man bereder lösningar som inte kan DEPC-behandlas eller autoklaveras. Särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas när man tar bort RNas-kontamination från pH-mätaren så att noggrannheten inte påverkas och det inte finns några rester kvar av rengöringslösningen. Spraya helt enkelt Electro Zap direkt på elektroden och skölj sedan av med RNase-fritt vatten— ingen rest som kan störa efterföljande enzymatiska reaktioner finns kvar. Levereras i 250 ml flaska.
  • Sköljs lätt bort och lämnar inga rester
  • Stabil, säker och icke-frätande
  • Inget behov av stark syra eller alkali
  • Tar även bort DNaser och andra proteiner
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
Innehåll och lagring Förvara Electro Zap™ i rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 250 ml
Reagenstyp RNase kontrollreagens
Produktlinje Ambion, ElektroZap
För användning med (applikation) RNA-extraktion