Läs mer
Invitrogen™ Elueringslösning, nukleinsyrarening
Produktkod. 15681752
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15681752 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 15681752 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4305893
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Elueringslösningen används för rening av totalt RNA från celler, primära cellisolat, djur- och växtvävnader och tumörer.
Elueringslösningen används för rening av totalt RNA från celler, primära cellisolat, djur- och växtvävnader och tumörer.
  • För användning med total RNA-lyslösning och nukleinsyrarening
  • Storlek: 1000 ml
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (applikation) Nukleinsyrarening
Kvantitet 1000 ml