Läs mer
Invitrogen™ RNas-fria elueringsrör (2,0 ml)
Produktkod. 10167444
Change view
Kvantitet:
100 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10167444 100 rör Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10167444 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM12480
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dessa elueringsrör är garanterat RNas- och DNas-fria.
Invitrogen mikrocentrifugrör är garanterade RNas- och DNas-fria.
Funktioner inkluderar:
  • Märkt med examen för bekvämlighets skull
  • Platta lock för enkel märkning
  • Positiv tätningsdesign som förhindrar lock från att öppnas i kokande vattenbad
  • Autoklavsäker
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material Polypropen
Kvantitet 100 rör
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje Invitrogen
Frakt skick Rumstemperatur
Dnase Free RNas-fri, DNas-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Snap Cap
Graderad Ja
Produkttyp Elueringsrör
Yttyp Graderad