Läs mer
Invitrogen™ Snabb SYBR™ Green Cells-to-C T™ Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10678255
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10678255 100 reaktioner 100 reaktioner
10638095 400 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10678255 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4402956
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion™ Snabb SYBR™ Green Cells-to-C T™ Kit är en snabb, enkel och robust metod för att gå direkt från odlade celler till realtids PCR-resultat.
Ambion Fast SYBRGreen Cells-to-C T™ Kit är en snabb, enkel och robust metod för att gå direkt från odlade celler till realtids PCR-resultat. En banbrytande celllys och RNA-stabiliseringsteknologi eliminerar den mödosamma och tidskrävande RNA-reningen helt. Satsen innehåller tillräckligt med reagens för 100 reaktioner. Fast SYBRGreen Cells-to-C T Kit innehåller AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, som möjliggör omedelbar varmstart, vilket minimerar ospecifik produktbildning med snabb realtids-PCR.
  • Inkluderar optimerade reagenser för att arbeta effektivt direkt ur lådan
  • Enkel, effektiv Cells-to-C T -teknik möjliggör provberedning vid rumstemperatur på bara 7 minuter, inklusive DNase-behandling
  • Validerad noggrannhet, exceptionell reproducerbarhet och maximal känslighet från 10 till 100 000 celler per prov; resultat ekvivalenta med de från renat RNA
  • 2-stegs QRT-PCR
Extraordinärt värde
Kitet innehåller reagenser för provberedning integrerade i ett komplett, optimerat genuttrycksarbetsflöde inklusive reagenser för omvänd transkription och en högpresterande PCR-mastermix med SYBRGreen.
Enastående lätthet
Protokollet börjar med en enkel 7-minuters provberedningsprocedur. Först tvättas cellerna i PBS och lyseras sedan under 5 minuter vid rumstemperatur; Dnasbehandling kan utföras samtidigt. Lysreaktionen stoppas och provet är sedan redo för omvänd transkription eller lagring vid -20 C °i upp till 5 månader. Eftersom prover bearbetas direkt i odlingsplattor (96- eller 384-brunnar) minimeras provhanteringen och risken för provförlust eller överföringsfel, vilket resulterar i högre reproducerbarhet. Efter provberedning tillsätts en del av cellysatet till en RT-reaktion följt av realtids-PCR med den medföljande mastermixen.
Extraordinär prestation
För att demonstrera satsens prestanda kördes replikatexperiment med antingen traditionell RNA-rening och realtids-PCR-analys eller Fast SYBRGreen Cells-to-C T Kit. Kitet visar motsvarande prestanda som resultat som erhållits med renat RNA för analys av 10 till 100 000 celler. Dessutom visades känsligheten, effektiviteten och dynamiska omfånget vara överlägsen konkurrerande lysatkit. Prover förberedda med kitet har testats för kompatibilitet på olika realtids-PCR-plattformar inklusive de från Applied Biosystems , Roche , och Bio-Rad .
Tillbehörsprodukt:
SYBRGreen Cells-to-C T Control Kit (kat. nr. 4402959) innehåller en Xeno™ RNA-kontroll och primeruppsättning och rekommenderas för att övervaka effektiviteten av cellys och amplifieringshämning i celler-till- CT- reaktioner.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20X
Innehåll och lagring Förvara stopplösning, DNase I och 20X RT Enzyme Mix vid -20 °C. Förvara lyslösning, 2X SYBR™ RT-buffert, snabbt SYBR™ Grön PCR Master Mix vid 4 °C. Förvara nukleasfritt vatten i rumstemperatur.
Detektionsmetod SYBR
Polymeras AmpliTaq snabb DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Snabbläge
Etikett eller färgämne SYBR Green
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje Cell-till-CT, SYBR
Reningstid 5 min.
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 100 reaktioner
Omvänt transkriptas M-MLV
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) RT-PCR
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp Celler