Läs mer
Invitrogen™ FirstChoice™ RLM-RACE Kit
Produktkod. 10066184
Inkluderar:
Kit with manual, FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase, 10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA Ligase Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, 10X RT Buffer, 2.5 mM dNTP Mix, Mouse Thymus RNA (1 mg/ml), Random Decamers, 5’ RACE Adapter, 3’ RACE Adapter, 5’ RACE Outer Primer, 5’ RACE Inner Primer, 3’ RACE Outer Primer, 3’ RACE Inner Primer, 5’ RACE Outer Control Primer, 5’ RACE Inner Control Primer, 5’ PCR Control Primer, 3’ RACE Control Primer and Ammonium Acetate Stop Solution, Nuclease-free Water
Förpackningsstorlek:
Varje
Kvantitet:
1 Kit
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10066184
Brand: Invitrogen™ AM1700M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Exo– Klenow, 10X Decamer Solution, 5X Reaction Buffer minus dATP, 5X Reaction Buffer minus dCTP, DECAtemplate GAPDH-M, and 0.5M EDTA should be stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature.
Kräver
SuperTaq TermostabilTaq DNA-polymeras säljs separat. För optimal amplifiering av fragment≥ 1 kb, använd SuperTaq-Plus.
Designad för att amplifiera cDNA endast från fullängds, capped mRNA, vanligtvis producerar ett enda band efter PCR
FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase, 10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA Ligase Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, 10X RT Buffer, 2.5 mM dNTP Mix, Mouse Thymus RNA (1 mg/ml), Random Decamers, 5' RACE Adapter, 3' RACE Adapter, 5' RACE Outer Primer, 5' RACE Inner Primer, 3' RACE Outer Primer, 3' RACE Inner Primer, 5' RACE Outer Control Primer, 5' RACE Inner Control Primer, 5' PCR Control Primer, 3' RACE Control Primer and Ammonium Acetate Stop Solution should be stored at -20°C. Nuclease-free Water may be stored at any temperature.
De FirstChoice RLM-RACE Kit är en stor förbättring jämfört med det grundläggande snabba amplifieringsprotokollet för cDNA-ändar (RACE). RLM-RACE-proceduren väljer endast fullängds-mRNA —utan rRNA, tRNA eller nedbrutet —RNA och underlättar kloningen av sekvenser från 5'-ändarna av meddelanden.
  • Från RNA till PCR-produkt på mindre än ett dygn
  • Ger en enda, specifik produkt från sällsynta transkript
  • Väljer 5' och/eller 3' ändar av sanna meddelanden
  • Effektiv—
  • Al enzymatiska reaktioner är optimerade för att säkerställa detektion av även de mest sällsynta mRNA
  • Slutlig produktstorlek: 7 kb eller mindre
  • Optimal reaktionstemperatur: 42 °C
  • Prov: RNA
  • Snabb amplifiering av cDNA-ändar (5'-RACE) är polymeraskedjereaktionsbaserad teknik utvecklad för att underlätta kloning av sekvenser från 5'-ändarna av meddelanden
  • Förbättring av grundläggande RACE-protokoll
  • Väljer fullängds-mRNA —utan rRNA, tRNA eller nedbrutet mRNA
Optimal reaktionstemperatur: 42 °C
Kloning, PCR och realtids-PCR, omvänd transkription, cDNA-bibliotek och bibliotekskonstruktion
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp RLM-RACE Kit
Inkluderar Kit with manual, FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase, 10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA Ligase Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, 10X RT Buffer, 2.5 mM dNTP Mix, Mouse Thymus RNA (1 mg/ml), Random Decamers, 5’ RACE Adapter, 3’ RACE Adapter, 5’ RACE Outer Primer, 5’ RACE Inner Primer, 3’ RACE Outer Primer, 3’ RACE Inner Primer, 5’ RACE Outer Control Primer, 5’ RACE Inner Control Primer, 5’ PCR Control Primer, 3’ RACE Control Primer and Ammonium Acetate Stop Solution, Nuclease-free Water
Innehåll och lagring
•FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase
•10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase
•10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase
•10X T4 RNA Ligase Buffer
•M-MLV Reverse Transcriptase
•RNase Inhibitor
•10X RT Buffer
•2.5 mM dNTP Mix
•Mouse Thymus RNA (1 mg/ml)
•Random Decamers
•5' RACE Adapter
•3' RACE Adapter
•5' RACE Outer Primer
•5' RACE Inner Primer
•3' RACE Outer Primer
•3' RACE Inner Primer
•5' RACE Outer Control Primer
•5' RACE Inner Control Primer
•5' PCR Control Primer
•3' RACE Control Primer
•Ammonium Acetate Stop Solution
•Components should be stored at -20°C. Nuclease-free Water may be stored at any temperature.
Slutlig produkttyp cDNA
Optimal reaktionstemperatur 42°C
Omvänt transkriptas M-MLV
Formatera Kit
Produktlinje Ambion™, FirstChoice™
För användning med (applikation) cDNA Libraries & Library Construction
Kvantitet 1 Kit