Läs mer
Invitrogen™ FirstChoice™ RLM-RACE Kit
Produktkod. 10554445
Change view
Kvantitet:
1 Kit
1 Kit med manuell
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10554445 1 Kit Varje
10066184 1 Kit med manuell Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10554445 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1700
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
Exo– Klenow, 10X Decamer Solution, 5X Reaction Buffer minus dATP, 5X Reaction Buffer minus dCTP, DECAtemplate GAPDH-M, and 0.5M EDTA should be stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature.
Requires
SuperTaq TermostabilTaq DNA-polymeras säljs separat. För optimal amplifiering av fragment≥ 1 kb, använd SuperTaq-Plus.
Designad för att amplifiera cDNA endast från fullängds, capped mRNA, vanligtvis producerar ett enda band efter PCR
FastAP™ Termosensitiv alkalisk fosfatas, 10X FastAP buffert, tobakssyrapyrofosfatas, 10x TAP-buffert, T4 RNA-ligas, 10x T4 RNA-ligasbuffert, M-MLV omvänd, Transcriptase RNashämmare, 10X RT-buffert, 2,5 mM dNTP-blandning, musthymus-RNA (1 mg/ml), slumpmässiga decamers, 5' RACE-adapter, 3' RACE-adapter, 5' RACE yttre primer, 5' RACE inre primer, 3' RACE yttre primer, 3' RACE yttre primer, 3' RACE Inner Primer, 5' RACE Exterior Control Primer, 5' RACE Inner Control Primer, 5' PCR Control Primer, 3' RACE Control Primer och Ammonium Acetat Stop Solution bör förvaras vid -20 °C. Nukleasfritt vatten kan lagras vid vilken temperatur som helst.
FirstChoice™ RLM-RACE-kitet är utformat för att amplifiera cDNA från fulllängds, capped mRNA genom RNA Ligase Mediated Rapid Amplification of cDNA Ends (RLM-RACE). Kitet säkerställer amplifiering av endast fulllängdstranskript genom att eliminera ribosomalt RNA, fragmenterat mRNA, tRNA och kontaminerande genomiskt DNA under amplifikationsprocessen. Detta kit är en stor förbättring jämfört med det grundläggande RACE-protokollet (rapid amplification of cDNA ends).
Notera: kalv-intestinal fosfatas (CIP) hade ersatts med FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase Adjusted Protocol, vilket eliminerar behovet av fenol/kloroformextraktion och etanolfällning. Om det väljs kan fenol/kloroform-steget användas med uppdaterat kit efter verifiering av reaktionsvolymer.
Funktioner i RLM-RACE-kitet FirstChoice inkluderar:
  • Väljer 5' och/eller 3' ändar av fulllängds, capped mRNA
  • Optimerad för att säkerställa detektion även av sällsynta mRNA, vilket ger specifik produkt
  • Gör det möjligt att slutföra experimentet på mindre än en dag
Selekterar fulllängds mRNA—utan rRNA, tRNA eller nedbrutet mRNA
I FirstChoice RLM-RACE-proceduren väljs fulllängds mRNA genom att behandla total- eller poly(A)-RNA med FastAP termosensitiv alkalisk fosfatas för att avlägsna 5'-fosfatet från alla molekyler som innehåller fria 5'-fosfater (ribosomalt RNA, fragmenterat mRNA, tRNA och kontaminerande genomiskt DNA). Fulllängds mRNA påverkas inte. RNA:t behandlas sedan med tobakssyrapyrofosfatas (TAP) för att avlägsna kapselstrukturen från det fulllängds mRNA:t, vilket lämnar en 5'-monofosfat. En syntetisk RNA-adapter är ligerad till RNA-populationen—, endast molekyler som innehåller en 5'-fosfat, de obegränsade, fulllängds mRNA:na, accepterar adaptern. Slumpmässigt primade, omvända transkriptionsreaktioner och nästlad PCR utförs sedan för att förstärka 5'-änden av ditt specifika transkript.
Från RNA till PCR på mindre än en dag
Varje steg i FirstChoice RLM-RACE-proceduren har optimerats, så att du kan slutföra alla enzymatiska reaktioner och till och med påbörja PCR på högst 5 timmar. RLM-RACE-kitet FirstChoice innehåller reagenser och enzymer för att producera 6 RLM-RACE-klara cDNA-preparat, primers och nästlade RACE-adapterprimers för 100 PCR-reaktioner. Kitet inkluderar omvänd transkriptionsreagenser och 3' RACE-adapter samt primers för 3' RACE. Varje kit innehåller kontroll-RNA och primers för att testa kitets prestanda, protokoll beskrivet i användarhandboken med Platinum™ hjälp av II Hot-Start PCR Master Mix.
Información de órdenes
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp RLM-RACE Kit
Inkluderar Kit, FastAP™ termosensitiv alkalisk fosfatas, 10X FastAP buffert, tobakssyrapyrofosfasas, 10X TAP-buffert, T4 RNA-ligas, 10X T4 RNA-ligasbuffert, M-MLV omvänd Transcriptase, RNashämmare, 10X RT-buffert, 2,5 mM dNTP-blandning, musthymus-RNA (1 mg/ml), slumpmässiga decamers, 5' RACE-adapter, 3' RACE-adapter, 5' RACE yttre primer, 5' RACE inre primer, 3' RACE yttre primer, 3' RACE yttre primer, 3' RACE inre primer, 5' RACE Yttre Kontrollprimer, 5' RACE Innerkontrollprimer, 5' PCR Control Primer, 3' RACE Control Primer och Ammoniumacetatstopplösning, Nukleasfritt vatten
Innehåll och lagring
•FastAP™ Termosensitiv alkalisk fosfatas
•10X FastAP buffert, tobakssyra pyrofosfatas•
10X TAP-buffert, T4 RNA-ligas•
10X T4 RNA ligasbuffert•
M-MLV omvänd•Transcriptase
RNas-hämmare
•10X RT-buffert•
2,5 mM dNTP Mix
•Mus Thymus RNA (1 mg/ml) •
Random Decamers•
5' RACE Adapter•
3' RACE Adapter 5' RACE Extern•
primer
•5' RACE Inner Primer
•3' RACE Yttre primer•
3' RACE Inner Primer•
5' RACE Yttre Kontrollprimer
•5' RACE Inner Control Primer
•5' PCR Control Primer
•3' RACE Control Primer•
Ammoniumacetat Stopplösning
•Komponenter ska förvaras vid -20 °C. Nukleasfritt vatten kan lagras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp cDNA
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Omvänt transkriptas M-MLV
Frakt skick Torr is
Formatera Kit
Produktlinje Ambion, FirstChoice
För användning med (applikation) cDNA-bibliotek & Bibliotekskonstruktion
Kvantitet 1 Kit
Mostrar más Mostrar menos
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.