Läs mer
Invitrogen™ Gel Loading Buffer II (Denaturing PAGE)
Produktkod. 10107784
Change view
Kvantitet:
1 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10107784 1 ml Varje
10341475 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10107784 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8546G
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En –1 2X lösning av 95 % formamid, 18 mM EDTA och 0,025 % SDS, xylencyanol och bromfenolblått.
En 1 – 2X-lösning med 95 % formamid, 18 mM EDTA och 0,025 % SDS, Xylencyanol och Bromophenol Blue. Levereras i en 1,4 ml flaska. Alla Invitrogen™ gelladdningslösningar testas noggrant för ospecifik endonukleasaktivitet, exonukleasaktivitet, RNase-aktivitet och funktionalitet. Detta är samma lösningar som vi använder internt och i våra kit.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
Buffert Torkningslösningar
Formatera Flaska
Etikett eller färgämne Xylencyanol
Form Vätska
Gelkompatibilitet Denaturerande polyakrylamidgeler
Kvantitet 1 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Ambion