Läs mer
Invitrogen™ Gel Loading Buffer II (Denaturing PAGE)
Produktkod. 10341475
Change view
Kvantitet:
1 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10341475 10 ml Varje
10107784 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10341475 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8547
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En –1 2X lösning av 95 % formamid, 18 mM EDTA och 0,025 % SDS, xylencyanol och bromfenolblått.
En –1 2X lösning av 95 % formamid, 18 mM EDTA och 0,025 % SDS, xylencyanol och bromfenolblått. Levereras i en 1,4 ml flaska. Alla Invitrogen™ Gel Loading Solutions är noggrant testade för ospecifik endonukleasaktivitet, exonukleasaktivitet, RNasaktivitet och funktionalitet. Det är samma lösningar som vi använder internt och i våra kit.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
Buffert Provladdningsbuffertar
Formatera Flaska
Etikett eller färgämne Bromfenolblått
Form Vätska
Gelkompatibilitet Denaturerande polyakrylamidgeler
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Ambion