Läs mer
Invitrogen™ Gelladdningslösning (all-purpose, naturlig agaros)
Produktkod. 10360205
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10360205
Brand: Invitrogen™ AM8556
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En 10X lösning av 40 % sackaros, 0,17 % xylencyanol och 0,17 % bromfenolblått
  • Noggrant testad för ospecifik endonukleasaktivitet, exonukleasaktivitet, RNasaktivitet och för funktionalitet
  • Kompatibel med naturliga agaros- och polyakrylamidgeler
  • Bromophenol Blue och Xylene Cyanol färgämnen
  • Levereras i ett 1,4 ml rör
  • Samma lösning i Invitrogen kit
Akrylamidgelelektrofores, agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Buffert Provladdningsbuffertar
Koncentration 10X
Etikett eller färgämne Bromfenolblått, Xylencyanol
Produkttyp Lösning för gelladdning
Gelkompatibilitet Polyakrylamidgeler, naturlig agaros
Kvantitet 1 mL