Läs mer
Invitrogen™ GLOBINclear™ Kit, mus/råtta, för utarmning av globin-mRNA
Produktkod. 10237977
Change view
Kvantitet:
20 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10237977 20 förberedelser Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10237977 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1981
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
20 μL fånga Oligo Blanda; 600 μL Streptavidin magnetiska pärlor; 1,5 ml 2X hybridiseringsbuffert; 1,5 ml Streptavidin Bead Buffer; 1,75 Nukleasfritt vatten; 200 μL RNA-bindande pärlor; 5 ml RNA tvättlösningskoncentrat; 1 ml elueringsbuffert; 80 μL RNA-pärlbuffert; 4 ml RNA-bindande buffertkoncentrat; 100 1,5 ml non-stick rör
Kräver
Satsen kräver användning av ett magnetiskt stativ. Det magnetiska stativet med 6 rör (kat. nr. AM10055) kan hålla sex separata 1,5 ml koniska mikrocentrifugrör eller 2 ml rundbottnade mikrorör med en diameter på 8 till 10 mm.
Använder en ny, icke-enzymatisk teknologi som snabbt utarmas> 95 % av alfa- och betaglobin-mRNA från totala RNA-beredningar härrörande från helblod
Ambion™ GLOBINclear-Mouse™/Rat Kit använder en ny, icke-enzymatisk teknik som snabbt utarmar >95 % av alfa- och betaglobin-mRNA från totala RNA-preparater hämtade från helblod. Kitet innehåller tillräckliga reagenser för 20 reaktioner.
  • Ta bort >95 % av oönskat globin-mRNA från helblodets totala RNA
  • Upptäcka upp till 50 % fler gener—Analysera tidigare oupptäckta gener
  • Uppnå större representation av genomet, låga 3'/5'-förhållanden
  • Undvik behandlingar med RNas H som kan bryta ner mRNA och förändra uttrycksprofiler
Det är allmänt känt att uttrycksarraydata genererade från totalblods-RNA-prover har minskad detektionskänslighet jämfört med data från fraktionerade blodprover. Undersökning av helblods-total-RNA visar ett dominerande band i 600 – 700-basregionen. Detta band representerar globin-mRNA, som uttrycks vid höga nivåer i röda blodkroppar (RBC) och retikulocyter (RBC-prekursorer). Upp till 70 % av mRNA (efter massa) i helblods total-RNA är globintranskript. Array-analys med total-RNA som innehåller en hög andel globin-mRNA har visat sig att:
  • Minska presentanrop
  • Minska samtalskonkordansen
  • Öka signalvariationen
Kitet GLOBINclear™ använder en ny hybridiseringsteknologi som utnyttjar styrkan i biotin/streptavidin-bindning, specificiteten hos nukleinsyrahybridisering och bekvämligheten med magnetiska separationer. Det finns inga hårda RNas-H-enzymatiska behandlingar som kan försämra uttrycksprofilen genom att bryta ner mRNA annat än globin-mRNA. Det resulterande mRNA är en överlägsen mall för syntetisering av märkt cDNA för arrayanalys och är idealiskt för kvantitativ RT-PCR. Berikningen ger en betydande ökning av Percent Present calls, minskad variation mellan prov och låga 3'/5'-förhållanden.
Tillbehörsprodukt:
Kitet kräver användning av ett magnetiskt stativ. 6-rörs magnetstativet (SKU# AM10055) kan rymma sex separata 1,5 ml koniska mikrocentrifugrör eller 2 ml rundbottnade mikrorör med en diameter på 8 –stycken 10 mm.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt/torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mus/råtta kit
Innehåll och lagring •20μ l Fånga Oligo Blanda (-°20 C)
• 600μ l Streptavidin magnetiska pärlor (°—4 C får inte frysas)
• 1,5 ml 2X hybridiseringsbuffert (rumstemperatur)
• 1,5 ml Streptavidin Bead Buffer (rumstemperatur)
• 1,75 Nukleasfritt vatten (-20 °C, °4 C eller rumstemperatur)
• 200μ l RNA-bindande pärlor (°—4 C får inte frysas)
• 5 ml RNA tvättlösningskoncentrat (4 °C eller rumstemperatur)
• 1 ml elueringsbuffert (4 °C eller rumstemperatur)
• 80μ l RNA Bead Buffer (rumstemperatur)
• 4 ml RNA-bindande buffertkoncentrat (rumstemperatur)
• 100 1,5 ml non-stick rör (rumstemperatur)
Slutlig produkttyp Totalt RNA (globin-mRNA-utarmad)
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Provtyp Totalt RNA (helblod)
Art Mus, Råtta
Formatera Mikrorör
Produktlinje Ambion, GLOBINclear
För användning med (applikation) Microarray Analysis, Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion
Kvantitet 20 förberedelser