Läs mer
Invitrogen™ GlycoBlue™ Samutfällningsmedel (15 mg/ml)
Description
GlycoBlue Samutfällningsmedel består av ett blått färgämne som är kovalent kopplat till glykogen, en kolhydrat med grenad kedja, som är användbar som en nukleinsyrasamutfällare. Det bifogade färgämnet ökar synligheten av pelleten. Denna produkt är ett idealiskt samutfällningsmedel i nukleasskyddsanalyser vid 1/100 utspädning av stamlösning.
Funktioner av GlycoBlue™ Medutfällare:
•Idealisk för RT-PCR
• Ökar pelletsmassa och synlighet
• Kvantitativ återvinning av låga koncentrationer (ng/ml) av nukleinsyra
• Förhindrar pelletsförlust i nukleasskyddsanalyser
Order Info
Leveransvillkor: Torr is
Specifications
Specifications
| Koncentration | 15 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C. |
| Förpackningstyp | Provrör |
| Produktlinje | Ambion, GlycoBlue |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Kvantitet | 5 x 300μ L |
| Frakt skick | Torr is |
| Form | Vätska |