Läs mer
Invitrogen™ Glykogen (5 mg/ml)
Produktkod. 10526565
Change view
Kvantitet:
5 rör
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10526565 5 rör 5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10526565 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3075.00 SEK
    2798.65 SEK / 5ml
    Save 276.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Glykogen är ett kolhydrat med grenad kedja och är användbart som en nukleinsyrasamutfällare.
Glykogen är ett kolhydrat med grenad kedja och är användbart som en nukleinsyrasamutfällare. Det tillhandahålls i fem rör på 1 ml vardera i en koncentration av 5 mg/ml.
  • Idealisk för RT-PCR
  • Ökar pelletsmassan
  • Kvantitativ återvinning av låga koncentrationer (ng/ml) av nukleinsyra
  • Förhindrar pelletsförlust i nukleasskyddsanalyser
Vad är ett medutfällande ämne?
Samutfällningsmedel är inerta ämnen som används för att underlätta återvinningen av nukleinsyror under alkoholutfällningar. Även om de kan användas för att fälla ut stora mängder nukleinsyror, är de väsentliga för kvantitativ återvinning av små mängder nukleinsyror i utspädda lösningar. Ofta är användningen av sådana molekyler önskvärd av ingen annan anledning än visualisering av den pelleterade fällningen efter centrifugering. När den används i en slutkoncentration på 50 till 150μ g/ml kommer glykogen att samfällas med nukleinsyror i närvaro av 0,5 M ammoniumacetat och isopropanol eller etanol. Den levereras i en koncentration av 5 mg/ml i dietylpyrokarbonatbehandlat destillerat vatten. Glykogen kommer inte att störa 260/280 avläsningar. Denna glykogenprodukt är isolerad från musslor, en biologisk källa, liksom de flesta andra preparat av detta samutfällningsmedel. Glykogen behandlas med Proteinas K och SDS för att avlägsna eventuella kontaminerande nukleaser, och sedan extraheras fenol/kloroform, utfälls etanol och återsuspenderas i nukleasfritt vatten. Glykogenet är garanterat RNas- och DNasfritt.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 mg/mL
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
För användning med (applikation) RNA/DNA-extraktion
Produktlinje Ambion
Produkttyp Glykogen
Renhet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 5 rör
Frakt skick Torr is
Form Vätska