Läs mer
Invitrogen™ Guanidintiocyanat
Beskrivning
Guanidintiocyanat är ett ultrarent reagens av molekylärbiologisk kvalitet. Den är fri från detekterbar nukleas- och proteasaktivitet och är en stark proteindenatureringsmedel, eftersom både guanidiniumkatjonen och tiocyanatanjonen är kaotropa medel. Det finns i en flaska innehållande 500 g. Det rekommenderas för isolering av RNA, särskilt för vävnader som bukspottkörtel med höga nivåer av RNas-aktivitet. I lösning är det känt som guanidiniumtiocyanat. Guanidintiocyanat är noggrant testat för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | RNA-extraktion |
| Produkttyp | Guanidin isotiocyanat |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhet | >99% |
| Kvantitet | 500 g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Pulver |