Läs mer
Invitrogen™ Human lever totalt RNA
Beskrivning
RNA av högsta kvalitet tillgängligt från Invitrogen , den är DNas-behandlad, utsatt för oöverträffade kvalitetskontrollstandarder och certifierad för att innehålla små RNA (miRNA, siRNA och snRNA). Ett rör som innehåller 100μ g tillhandahålls i en koncentration av 1 mg/ml. Intakt av mRNA, genomisk DNA-kontamination, närvaro/frånvaro av enzymatiska inhibitorer och ribosomal RNA-kontamination i poly(A)-preparat är alla viktiga aspekter som används för att bedöma kvaliteten på FirstChoice™ RNA. Proverna bearbetas med hjälp av Invitrogen RNA-isoleringsreagenser för att producera mycket rent, intakt RNA. En stringent DNas-behandling utförs för att säkerställa att RNA:t är redo att användas i alla nedströmsapplikationer, inklusive RT-PCR. Eftersom det är omöjligt att ta bort varje DNA-molekyl från ett RNA-prov, testas varje preparat för att säkerställa att eventuell kvarvarande DNA-kontamination är obetydlig. RNA:ts integritet verifieras genom kapillärelektrofores med användning av Agilent™ 2100 bioanalysator.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Certifikat
microRNA-certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -70 °C. Undvik –flera frysningsupptiningscykler. Alikvoter av produkten kan lagras kortvarigt vid -20 °C. FÖRVARA INTE I FROSTFRI FRYS. |
| Art | Människa |
| Provtyp | Totalt RNA |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhet | microRNA-certifierad |
| Kvantitet | 100μ g |
| Provbehandling | DNase-behandlad |
| Provkälla | Normal vävnad |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |