Läs mer
Invitrogen™ E. coli totalt RNA
Beskrivning
RNA av högsta kvalitet tillgängligt från Invitrogen , den är DNase-behandlad och utsätts för oöverträffade kvalitetskontrollstandarder. Ett rör innehållande 200μ g tillhandahålls i en koncentration av 1 mg/ml. Proverna bearbetas med hjälp av Invitrogen RNA-isoleringsreagenser för att producera mycket rent, intakt RNA. En stringent DNas-behandling utförs för att säkerställa att RNA:t är redo att användas i alla nedströmsapplikationer, inklusive RT-PCR. Eftersom det är omöjligt att ta bort varje DNA-molekyl från ett RNA-prov, testas varje preparat för att säkerställa att eventuell kvarvarande DNA-kontamination är obetydlig. RNA:ts integritet verifieras genom kapillärelektrofores med användning av Agilent™ 2100 bioanalysator.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterieinnehåll | RNA: varierar |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | 200μ g E. coli totalt RNA; butik på eller under– 70 °C |
| Beskrivning | E. coli totalt RNA isolerat från DH5α celler |
| Slutlig produkttyp | E. coli totalt RNA lagrat i THE RNA-lagringslösning (1 mM natriumcitrat, pH 6,4; Kat. nr. AM7000) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, ribonukleasskyddsanalyser, S1 nukleasanalyser, cDNA-syntes, Northern-analys, IVT |
| Kvantitet | 200μ g |
| Provbehandling | DNase-behandlad |
| Frakt skick | Torr is |