Läs mer
Invitrogen™ Ambion™In vivo GAPDH positiv kontroll siRNA
Beskrivning
Ambion™ In vivo siRNA-kontroller
- Validerade siRNA-kontroller för optimering av siRNA-experiment som riktar sig mot kodande och icke-kodande transkript
- Positivt kontrollerande siRNA har funktionellt testats i flera vanliga cellinjer
- Negativa kontroller har funktionellt bevisat minimala effekter på cellproliferation och livskraft.
- Inkludera Silencer™ Select modifieringar för ökad specificitet eller Ambion™ In Vivo-modifieringar för ökad stabilitet
- För användning i människor, mus- och råttceller
Vad är Ambion™ In Vivo siRNA?
Ambion™ In vivo siRNA är designade med den beprövade Silencer™ Select-algoritmen och innehåller kemiska modifieringar för bättre serumstabilitet vid in vivo-leverans. Den ökade serumstabiliteten försämrar inte siRNA:ernas prestanda.Ambion™ In vivo siRNA har visat sig vara icke-toxiska in vivo (mus) och icke-immunogena (cellbaserade analyser). I cellbaserade tester Ambion™ uppvisar In vivo siRNA likvärdig eller bättre potenti än Silencer™ Select siRNA. Resultatet är större förtroende för dina in vivo RNAi-experiment, bättre knockdown när de kombineras med en effektiv leveranslösning och en garanti för begränsade icke-specifika effekter.
GAPDH positivkontrollerade siRNA
Vårt omfattande validerade, positivt kontrollerade siRNA till människa, mus och råtta GAPDH fyller flera funktioner. För det första är det ett idealiskt 'test' siRNA för dem som precis påbörjat siRNA-experiment, eftersom det är validerat att fungera i flera cellinjer. Dessutom, eftersom det riktar sig mot GAPDH mRNA, som ofta används som intern kontroll, är dess effekter lätta att analysera och ger därmed ett utmärkt verktyg för att övervaka siRNA-transfektionseffektivitet med realtids RT-PCR. In Ambion™ Vivo GAPDH Positive Control siRNA visar ökad serum- och nukleasresistens jämfört med Silencer™ Select siRNA utan förlust av potens eller specificitet och rekommenderas för in vivo-applikationer.
Kvalitetskontroll
Ambion™ syntetiserar och renar varje Ambion™ In Vivo siRNA i toppmoderna anläggningar för att uppfylla de högsta kvalitetsstandarderna. Som en del av våra rigorösa kvalitetskontrollrutiner analyseras varje RNA-oligonukleotid med MALDI-TOF masspektrometri, och analytisk HPLC används för att övervaka renheten. För att uppnå högsta kvalitet bedömer vi även varje annealerat siRNA med gelelektrofores för att bekräfta att strängarna glödser korrekt. Resultatet är siRNA av högsta kvalitet som är renat och redo att användas.
In vivo-redo kontroller
Våra 'In Vivo Ready' kontroll-siRNA genomgår den extra nivå av rening och testning som krävs för att införa siRNA i djur. Efter HPLC-rening och glödgning renas varje siRNA ytterligare med hjälp av en process som avlägsnar överskottssalt via ett semipermeabelt membran. Resultatet är mycket rent siRNA med minimalt saltinnehåll, lämpligt för in vivo-applikationer. In vivo siRNA filtreras sedan sterilt och testas för närvaro av endotoxin. Vid koncentrationer på 50 μM i närvaro av dejoniserat vatten innehåller in vivo Ready siRNA mindre än 5,0 mM Na+, mindre än 0,06 mM K+ och mindre än 0,02 mM Mg2+.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | SiRNA:t (glödgat) skickas vid rumstemperatur som torkade oligonukleotider i ett enda rör, tillsammans med 1,75 ml nukleasfritt vatten för återsuspension. Förvara vid eller under -20 °C. |
| Beskrivning | Ambion™ In-vivo GAPDH Positive Control siRNA, 50nmol, Unconjugated Dye, siRNA RNAi Type, Gene Knockdown Positive Control Type, Used for RNAi, Transfection, GAPDH Target Gene, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi, transfektion |
| Inkluderar | The siRNA (annealed) is shipped at ambient temperature as dried down oligonucleotides in a single tube, along with 1.75mL nuclease-free water for resuspension |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Visa mer |