Läs mer
Invitrogen™ Ambion™In vivo GAPDH positiv kontroll siRNA
Produktkod. p-7181415
Kvantitet:
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Förpackningsstorlek:
250nmol
50nmol
5nmol
Produktkod. 15571114
Brand: Invitrogen™ 4459407
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ambion™In Vivo siRNA är designade med den beprövade ljuddämparen™ Välj algoritm och införliva kemiska modifieringar för överlägsen serumstabilitet med in vivo-tillförsel.
Ambion™In vivo siRNA-kontroller
  • Validerade siRNA-kontroller för att optimera siRNA-experiment inriktade på kodande och icke-kodande transkript
  • Positiv kontroll siRNA funktionellt testade i flera vanliga cellinjer
  • Negativa kontroller har funktionellt bevisats ha minimala effekter på cellproliferation och livsduglighet
  • Omfatta Silencer™ Välj modifieringar för förbättrad specificitet eller Ambion™ In Vivo-modifieringar för ökad stabilitet
  • För användning i mänskliga, mus- och råttceller
Vad är Ambion™ In vivo siRNA?
Ambion™In Vivo siRNA är designade med den beprövade ljuddämparen™ Välj algoritm och införliva kemiska modifieringar för överlägsen serumstabilitet med in vivo-tillförsel. Den extra serumstabiliteten äventyrar inte siRNA:s prestanda. Ambion™In vivo siRNA har visat sig vara icke-toxiska in vivo (mus) och icke-immunogena (cellbaserade analyser). I cellbaserade analyser, Ambion™In Vivo uppvisar siRNA:er motsvarande eller bättre styrka än Silencer™ Välj siRNA. Resultatet är bättre förtroende för dina in vivo RNAi-experiment, bättre knockdown när det paras ihop med en effektiv leveranslösning och försäkran om begränsade ospecifika effekter.
GAPDH positiv kontroll siRNA
Vår omfattande validerade, positiva kontroll siRNA för människa, mus och råtta GAPDH har flera funktioner. För det första är det ett idealiskt ''test'' siRNA för de som precis har börjat siRNA-experiment, eftersom det är validerat att fungera i flera cellinjer. Dessutom, eftersom det är inriktat på GAPDH-mRNA, som vanligtvis används som en intern kontroll, är dess effekter lätta att analysera och ger därför ett utmärkt verktyg för att övervaka siRNA-transfektionseffektiviteten genom RT-PCR i realtid. De Ambion™In vivo GAPDH positiv kontroll siRNA visar ökad serum- och nukleasresistens jämfört med Silencer™ Välj siRNA utan förlust av styrka eller specificitet och rekommenderas för in vivo-applikationer.
Kvalitetskontroll
Ambion™ syntetiserar och renar var och en Ambion™In Vivo siRNA i toppmoderna anläggningar för att möta högsta kvalitetsstandarder. Som en del av våra rigorösa kvalitetskontrollförfaranden analyseras varje RNA-oligonukleotid med MALDI-TOF-masspektrometri, och analytisk HPLC används för att övervaka renheten. För att ge högsta möjliga kvalitet utvärderar vi också varje glödgat siRNA genom gelelektrofores för att bekräfta att strängarna härdar ordentligt. Resultatet är siRNA av högsta kvalitet som är renat och redo att användas.
In Vivo-färdiga kontroller
Våra ''In Vivo Ready'' kontroll siRNAs utsätts för den extra nivån av rening och testning som krävs för införande av siRNA i djur. Efter HPLC-rening och hybridisering renas varje siRNA ytterligare med hjälp av en process som tar bort överskott av salt via ett semipermeabelt membran. Resultatet är mycket rent siRNA med minimalt saltinnehåll, lämpligt för in vivo-applikationer. In vivo siRNA sterilfiltreras sedan och testas för närvaron av endotoxin. Vid koncentrationer av 50μ M i närvaro av avjoniserat vatten, in vivo Ready siRNA innehåller mindre än 5,0 mM Na + , mindre än 0,06 mM K + och mindre än 0,02 mM Mg2 + .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring SiRNA:t (glödgat) skickas vid rumstemperatur som torkade oligonukleotider i ett enda rör, tillsammans med 1,75 ml nukleasfritt vatten för återsuspension. Förvara vid eller under -20 °C.
Beskrivning Ambion™ In-vivo GAPDH Positive Control siRNA, 50nmol, Unconjugated Dye, siRNA RNAi Type, Gene Knockdown Positive Control Type, Used for RNAi, Transfection, GAPDH Target Gene, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
För användning med (applikation) RNAi, transfektion
Inkluderar The siRNA (annealed) is shipped at ambient temperature as dried down oligonucleotides in a single tube, along with 1.75mL nuclease-free water for resuspension
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ambion
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 50 nmol
Frakt skick Rumstemperatur
Mål GAPDH