Läs mer
Invitrogen™ Ambion™In vivo negativ kontroll #1 siRNA
Kvantitet:
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Förpackningsstorlek:
250nmol
50nmol
5nmol
Beskrivning
Ambion™In vivo siRNA-kontroller
Validerade siRNA-kontroller för att optimera siRNA-experiment inriktade på kodande och icke-kodande transkript
Positiv kontroll siRNA funktionellt testade i flera vanliga cellinjer
Negativa kontroller har funktionellt bevisats ha minimala effekter på cellproliferation och livsduglighet
Omfatta Silencer™ Välj modifieringar för förbättrad specificitet eller Ambion™ In Vivo-modifieringar för ökad stabilitet
För användning i celler från människor, mus och
råttor Vad är Ambion™ In vivo siRNA?
Ambion™ In Vivo siRNA är designade med den beprövade ljuddämparen™ Välj algoritm och införliva kemiska modifieringar för överlägsen serumstabilitet med in vivo-tillförsel. Den extra serumstabiliteten äventyrar inte siRNA:s prestanda. Ambion™In vivo siRNA har visat sig vara icke-toxiska in vivo (mus) och icke-immunogena (cellbaserade analyser). I cellbaserade analyser, Ambion™In Vivo uppvisar siRNA:er motsvarande eller bättre styrka än Silencer™ Välj siRNA. Resultatet är bättre förtroende för dina in vivo RNAi-experiment, bättre knockdown när det paras ihop med en effektiv leveranslösning och försäkran om begränsade ospecifika effekter.
Negativ kontroll siRNA
Negativ kontroll siRNA —siRNA med sekvenser som inte riktar sig mot någon genprodukt —är väsentliga för att bestämma effekterna av siRNA leverans och för att tillhandahålla en baslinje för att jämföra siRNA-behandlade prover. Ambion™In vivo siRNA och har ingen signifikant sekvenslikhet med mus-, råtta- eller mänskliga gensekvenser. Dessa negativa kontroll siRNA har testats genom mikroarrayanalys och visat sig ha minimala effekter på genuttryck. Dessutom har dessa negativa kontroll siRNA testats i multiparametriska cellbaserade analyser och har visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livsduglighet eller morfologi i de testade cellinjerna.
Kvalitetskontroll
Ambion™ syntetiserar och renar var och en Ambion™In Vivo siRNA i toppmoderna anläggningar för att möta högsta kvalitetsstandarder. Som en del av våra rigorösa kvalitetskontrollförfaranden analyseras varje RNA-oligonukleotid med MALDI-TOF-masspektrometri, och analytisk HPLC används för att övervaka renheten. För att ge högsta möjliga kvalitet utvärderar vi också varje glödgat siRNA genom gelelektrofores för att bekräfta att strängarna härdar ordentligt. Resultatet är siRNA av högsta kvalitet som är renat och redo att användas.
In Vivo Ready Controls
Våra In Vivo Ready Control siRNAs utsätts för den extra nivå av rening och testning som krävs för införande av siRNAs i djur. Efter HPLC-rening och hybridisering renas varje siRNA ytterligare med hjälp av en process som tar bort överskott av salt via ett semipermeabelt membran. Resultatet är mycket rent siRNA med minimalt saltinnehåll, lämpligt för in vivo-applikationer. In vivo siRNA sterilfiltreras sedan och testas för närvaron av endotoxin. Vid koncentrationer av 50 μM i närvaro av avjoniserat vatten innehåller in vivo Ready siRNA mindre än 5,0 mM Na+, mindre än 0,06 mM K+ och mindre än 0,02 mM Mg2+.
råttor Vad är Ambion™ In vivo siRNA?
Ambion™ In Vivo siRNA är designade med den beprövade ljuddämparen™ Välj algoritm och införliva kemiska modifieringar för överlägsen serumstabilitet med in vivo-tillförsel. Den extra serumstabiliteten äventyrar inte siRNA:s prestanda. Ambion™In vivo siRNA har visat sig vara icke-toxiska in vivo (mus) och icke-immunogena (cellbaserade analyser). I cellbaserade analyser, Ambion™In Vivo uppvisar siRNA:er motsvarande eller bättre styrka än Silencer™ Välj siRNA. Resultatet är bättre förtroende för dina in vivo RNAi-experiment, bättre knockdown när det paras ihop med en effektiv leveranslösning och försäkran om begränsade ospecifika effekter.
Negativ kontroll siRNA
Negativ kontroll siRNA —siRNA med sekvenser som inte riktar sig mot någon genprodukt —är väsentliga för att bestämma effekterna av siRNA leverans och för att tillhandahålla en baslinje för att jämföra siRNA-behandlade prover. Ambion™In vivo siRNA och har ingen signifikant sekvenslikhet med mus-, råtta- eller mänskliga gensekvenser. Dessa negativa kontroll siRNA har testats genom mikroarrayanalys och visat sig ha minimala effekter på genuttryck. Dessutom har dessa negativa kontroll siRNA testats i multiparametriska cellbaserade analyser och har visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livsduglighet eller morfologi i de testade cellinjerna.
Kvalitetskontroll
Ambion™ syntetiserar och renar var och en Ambion™In Vivo siRNA i toppmoderna anläggningar för att möta högsta kvalitetsstandarder. Som en del av våra rigorösa kvalitetskontrollförfaranden analyseras varje RNA-oligonukleotid med MALDI-TOF-masspektrometri, och analytisk HPLC används för att övervaka renheten. För att ge högsta möjliga kvalitet utvärderar vi också varje glödgat siRNA genom gelelektrofores för att bekräfta att strängarna härdar ordentligt. Resultatet är siRNA av högsta kvalitet som är renat och redo att användas.
In Vivo Ready Controls
Våra In Vivo Ready Control siRNAs utsätts för den extra nivå av rening och testning som krävs för införande av siRNAs i djur. Efter HPLC-rening och hybridisering renas varje siRNA ytterligare med hjälp av en process som tar bort överskott av salt via ett semipermeabelt membran. Resultatet är mycket rent siRNA med minimalt saltinnehåll, lämpligt för in vivo-applikationer. In vivo siRNA sterilfiltreras sedan och testas för närvaron av endotoxin. Vid koncentrationer av 50 μM i närvaro av avjoniserat vatten innehåller in vivo Ready siRNA mindre än 5,0 mM Na+, mindre än 0,06 mM K+ och mindre än 0,02 mM Mg2+.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | SiRNA:t (glödgat) skickas vid omgivningstemperatur som torkade oligonukleotider i ett enda rör, tillsammans med 1,75 ml nukleasfritt vatten för återsuspension. Förvara på eller nedan– 20 °C. |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi, transfektion |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | In vivo, HPLC |
| Kvantitet | 250 nmol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |