Läs mer
Ambion™ Ambion™In vivo fördesignad siRNA
Produktkod. 15591104
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15591104 5 nmol Varje
15501501 5 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15591104 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4457298
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Ambion™In vivo fördesignad siRNA
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, helping provide valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs help ensure high specificity and efficiency.
Ambion™ siRNAs är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, off-target effektprediktionsalgoritmer och kemi. Dessa siRNA är garanterat tysta baserat på deras beprövade design.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Beskrivning Ambion™ In-vivo fördesignad siRNA, 5nmol, pulver, vit, standardrenhet, kombinerad nedbrytningseffektivitet och stabilitet, enkel spårning av administrerade siRNA, dubbelsträngade siRNA som känns igen av det RNA-inducerade tystnadskomplexet (RISC) för att
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Slutlig produkttyp Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Produktlinje Ambion
Produkttyp Ambion™ In vivo Fördesignad siRNA
Renhet Standard
Kvantitet 5 nmol