Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ In vivo fördesignat siRNA HPLC, 1 μmol
Beskrivning
Ambion™ siRNA är klassiska 21-mers som inkluderar de senaste förbättringarna inom siRNA-design, off-target effektprediktionsalgoritmer och kemi. Dessa siRNA är garanterade att tysta baserat på deras beprövade design.
RNA-interferens (RNAi) är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttrycket för att studera proteiners funktion i en mängd olika celltyper. Använd vår GeneAssist™ anpassade siRNA Builder för att designa och beställa ett specialanpassat siRNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Beskrivning | Ambion In vivo fördesignad SIRNA HPLC, 1 umol |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Slutlig produkttyp | Ambion™ In vivo fördesignad SIRNA HPLC |
| Produktlinje | Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 1μ mol |