Läs mer
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Isolation Kit, utan fenol
Produktkod. 10547465
Kvantitet:
40 förberedelser
Förpackningsstorlek:
200ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10547465
Brand: Invitrogen™ AM1561
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MirVana™ miRNA Isolation Kit använder en snabb procedur för att isolera små RNA från vävnader och celler med hjälp av en effektiv glasfiberfilter (GFF)-baserad metod.
MirVana™ miRNA Isolation Kit använder en snabb procedur för att isolera små RNA från vävnader och celler med hjälp av en effektiv glasfiberfilter (GFF)-baserad metod. Metoden isolerar totalt RNA som sträcker sig i storlek från kilobaser ner till 10-merer. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens och förbrukningsmaterial för antingen 40 isoleringar av totalt RNA (inklusive små RNA), eller 20 separata stora och små RNA-fraktioner. Fenol måste köpas separat. Funktioner i detta kit:
• Effektiv isolering av litet RNA-innehållande totalt RNA
• Berika för litet RNA (mindre än 200 nt) för att öka känsligheten i nedströmsanalyser
• Enkel procedur på 30 minuter
• Idealisk för miRNA, siRNA, shRNA och snRNA analys
• Kompatibel med praktiskt taget
alla cell- och vävnadstyper Effektiv återvinning av små RNA
Nuvarande RNA-reningsprocedurer bygger på organisk extraktion, följt av alkoholutfällning eller adsorption av nukleinsyramolekyler på en GFF- eller silikatmatris. Tyvärr kräver det förstnämnda förfarandet alkoholutfällning, vilket är tidskrävande och ineffektivt återvinner små RNA. Det senare förfarandet resulterar typiskt i förlusten av betydande mängder litet RNA. MirVana™ miRNA Isolation Kit använder organisk extraktion följt av rening på en GFF under specialiserade bindnings- och tvättförhållanden. Som ett resultat återvinner kitet effektivt allt RNA —från stort mRNA och ribosomalt RNA ner till 10-merer från —praktiskt taget alla cell- och vävnadstyper. MirVana™ miRNA Isolation Kit möjliggör isolering av litet RNA-innehållande totalt RNA från prover bestående av 10 2 10 –7 odlade celler eller 0,5 250 –mg vävnad.
Berika för små RNA Även om
mirVana™ miRNA Isolation Kit renar effektivt allt RNA som är större än 10 nt, det inkluderar även procedurer för att isolera RNA-fraktioner, specifikt berikade eller utarmade i små RNA-arter. Genom anrikningsförfarandet som ingår i mirVana™ miRNA Isolation Kit, RNA-molekyler av∼ 200 nt och mindre kan effektivt renas bort från de större RNA-arterna. Det resulterande RNA-preparatet är mycket berikat för miRNA, siRNA och/eller snRNA. Liten RNA-anrikning med mirVana™ miRNA Isolation Kit-proceduren tillåter känsligare små RNA-detektion med mindre bakgrund jämfört med samma analys som används med totalt RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •30 ml miRNA tvättlösning I (rumstemperatur)
• 50 ml tvättlösning 2/3 (rumstemperatur)
• 80 uppsamlingsrör (rumstemperatur)
• 40 filterpatroner (rumstemperatur)
• 100 mL lyserings-/bindningsbuffert (4 °C)
• 10 ml miRNA-homogenattillsats (4 °C)
• 1,4 mL Gel Loading Buffer II (-°20 C)
• 5 mL elueringslösning (-20 °C, °4 C eller rumstemperatur)
Isoleringsteknik Spin Column (glasfiberfilter), Organisk extraktion
Reningstid 30 min. (Efter provhomogenisering)
Elueringsvolym 100μ L
Provtyp Bakterier, Celler, Växt, Vävnad, Virus, Jästsvampar, Enzymatiska reaktioner
Slutlig produkttyp Litet RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) qRT-PCR, mikroarrayanalys, Northern blotting
Kvantitet 40 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Bakterier:≤ 10 7 celler
Celler: ≤10 7
Anläggning: ≤250 mg
vävnad: ≤250 mg
virus: ≤10 7 celler Jäst
:≤ 10 7
celler Enzymatiska reaktioner: varierar
Avkastning Celler:≤ 16μ g RNA per 50 000 celler Vävnad
:≤ 160μ g per 5 mg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • mirVana miRNA Isolation Kit, without phenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P330-Skölj munnen.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Thiocyanic acid, compound with guanidine(1:1), 2-Mercaptoethanol, Formamide, Thiocyanic acid, compo