Läs mer
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Isolation Kit, med fenol
Beskrivning
MirVana™ miRNA Isolation Kit använder en snabb procedur för att isolera små RNA från vävnader och celler med hjälp av en effektiv glasfiberfilter (GFF)-baserad metod. Metoden isolerar totalt RNA som sträcker sig i storlek från kilobaser ner till 10-merer. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens och förbrukningsmaterial för antingen 40 isoleringar av totalt RNA (inklusive små RNA), eller 20 separata stora och små RNA-fraktioner.
Effektiv återvinning av små RNA
Nuvarande RNA-reningsprocedurer är beroende av organisk extraktion, följt av alkoholutfällning eller adsorption av nukleinsyramolekyler på en GFF- eller silikatmatris. Tyvärr kräver det förstnämnda förfarandet alkoholutfällning, vilket är tidskrävande och ineffektivt återvinner små RNA. Det senare förfarandet resulterar typiskt i förlusten av betydande mängder litet RNA. MirVana miRNA Isolation Kit använder organisk extraktion följt av rening på en GFF under specialiserade bindnings- och tvättförhållanden. Som ett resultat återvinner kitet effektivt allt RNA —från stort mRNA och ribosomalt RNA ner till 10-merer från —praktiskt taget alla cell- och vävnadstyper. MirVana miRNA Isolation Kit möjliggör isolering av litet RNA-innehållande totalt RNA från prover bestående av 10 2 10 –7 odlade celler eller 0,5 250 –mg vävnad.
Berika för litet RNA
Även om mirVana miRNA Isolation Kit renar effektivt allt RNA som är större än 10nt, det inkluderar även procedurer för att isolera RNA-fraktioner, specifikt berikade eller utarmade i små RNA-arter. Genom anrikningsförfarandet som ingår i mirVana miRNA Isolation Kit, RNA-molekyler på ∽200 nt och mindre kan effektivt renas bort från de större RNA-arterna. Det resulterande RNA-preparatet är mycket berikat för miRNA, siRNA och/eller snRNA. Liten RNA-anrikning med mirVana miRNA Isolation Kit-proceduren tillåter känsligare små RNA-detektion med mindre bakgrund jämfört med samma analys som används med totalt RNA.
• Effektiv isolering av litet RNA-innehållande totalt RNA
• Berika för litet RNA (mindre än 200nt) för att öka känsligheten i nedströmsanalyser
• Enkel procedur på 30 minuter
• Idealisk för miRNA, siRNA, shRNA och snRNA analys
• Kompatibel med praktiskt
taget alla cell- och vävnadstyper Tillbehörsprodukter
mjälte , Vana miRNA Isolation Kit rekommenderas, även om det inte är utformat för att återvinna protein och litet RNA från samma prov.
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •30 ml miRNA tvättlösning I (rumstemperatur) • 50 ml tvättlösning 2/3 (rumstemperatur) • 80 uppsamlingsrör (rumstemperatur) • 40 filterpatroner (rumstemperatur) • 100 mL lyserings-/bindningsbuffert (4 C)° • 10 ml miRNA-homogenattillsats (4 C)° • 100 ml syra-fenol: kloroform (4 C)° • 1,4 mL Gel Loading Buffer II (-20 C)° • 5 mL elueringslösning (-20 C, °4 °C eller rumstemperatur) |
| Isoleringsteknik | Spin Column (glasfiberfilter), Organisk extraktion |
| Reningstid | 30 min. (Efter provhomogenisering) |
| Elueringsvolym | 100μ L |
| Provtyp | Bakterier, Celler, Växt, Vävnad, Virus, Jästsvampar, Enzymatiska reaktioner |
| Slutlig produkttyp | Litet RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | qRT-PCR, mikroarrayanalys, Northern blotting |
| Kvantitet | 40 förberedelser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- mirVana miRNA Isolation Kit, with phenol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P330-Skölj munnen.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: phenol, chloroform,2-Mercaptoethanol, Thiocyanic acid, Formamide