Läs mer
Invitrogen™ mirVana™ PARIS™ RNA och Native Protein Purification Kit
Beskrivning
Innehåller
30 ml miRNA tvättlösning I; 50 ml tvättlösning 2/3; 80 uppsamlingsrör; 40 filterpatroner; 25 ml cellstörningsbuffert; 25 ml 2X denaturerande lösning; 2 x 25 ml syra-fenol: kloroform; 5 ml elueringslösning
MirVana™ PARIS™ Kit är för rening av både naturligt protein och RNA (inklusive litet RNA) från samma prov. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens och förbrukningsmaterial för antingen 40 isoleringar av protein och totalt RNA (inklusive små RNA), eller 20 isoleringar av protein och separata stora och små RNA-fraktioner.
Hur satsen fungerar
MirVana PARIS Kitproceduren börjar med homogenisering av prover med en speciell cellavbrottsbuffert som inkluderar nonjoniskt tvättmedel. Protein förblir intakt, så en del av lysatet kan användas direkt för vanliga proteinanalysapplikationer. Resten av lysatet används för RNA-isolering, med hjälp av en procedur som kombinerar fördelarna med organisk och fastfasextraktion, samtidigt som man undviker nackdelarna med båda.
- Isolera litet RNA-innehållande totalt RNA och naturligt protein från samma prov
- Börja med –100 10 7 odlade celler eller upp till 100 mg av många däggdjursvävnader
- Berika för litet RNA (< 200 nt) för att öka känsligheten i nedströmsanalyser
- Följ en enkel procedur på 30 minuter
- Används för att korrelera mRNA, miRNA eller siRNA och proteinnivåer
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •30 ml miRNA tvättlösning I (rumstemperatur) • 50 ml tvättlösning 2/3 (rumstemperatur) • 80 uppsamlingsrör (rumstemperatur) • 40 filterpatroner (rumstemperatur) • 25 mL Cell Disruption Buffer (°4 C) • 25 mL 2X denaturerande lösning (°4 C) • 2x 25 mL syra-fenol: kloroform (°4 C) • 5 mL elueringslösning (-20 °C, °4 C eller rumstemperatur) |
| Isoleringsteknik | Organisk extraktion, Celllys (nonjoniskt rengöringsmedel), Spin Column (glasfiberfilter) |
| Reningstid | 30 min. |
| Provtyp | Cellkulturer, Vävnad (däggdjur) |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA, Transcriptome RNA, siRNA, Protein (Native), snRNA, mikro-RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Western Blotting, mikroRNA-analys, Northern Blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion |
| Antal reaktioner | 40 förberedelser |
| Produktlinje | MirVana, Ambion |
| Kvantitet | 40 förberedelser |
| Show More |