Läs mer
Invitrogen™ DrivaSYBR™ Green Cells-to-C T™ Kit
Beskrivning
AmbionPower SYBRGreen Cells-to-C T™ Kit är en snabb, enkel och robust metod för att gå direkt från odlade celler till realtids PCR-resultat. En banbrytande celllys och RNA-stabiliseringsteknologi eliminerar den mödosamma och tidskrävande RNA-reningen helt. Power SYBRGreen Cells-to-C T Kit drivs av AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, LD, som ger de högsta nivåerna av specificitet med standard realtids-PCR.
- Inkluderar optimerade reagenser för att arbeta effektivt direkt ur lådan
- Enkel, effektiv Cells-to-C T -teknik möjliggör provberedning vid rumstemperatur på bara 7 minuter, inklusive DNase-behandling
- Validerad noggrannhet, exceptionell reproducerbarhet och maximal känslighet från 10 till 100 000 celler per prov; resultat ekvivalenta med de från renat RNA
Extraordinärt värde
Kitet innehåller reagenser för provberedning integrerade i ett komplett, optimerat genuttrycksarbetsflöde inklusive reagenser för omvänd transkription och en högpresterande PCR-mastermix med SYBRGreen.
Enastående lätthet
Protokollet börjar med en enkel 7-minuters provberedningsprocedur. Först tvättas cellerna i PBS och lyseras sedan under 5 minuter vid rumstemperatur; DNas-behandling kan utföras samtidigt. Lysreaktionen stoppas och provet är sedan redo för omvänd transkription eller lagring vid -20 C °i upp till 5 månader. Eftersom prover bearbetas direkt i odlingsplattor (96- eller 384-brunnar) minimeras provhanteringen och risken för provförlust eller överföringsfel, vilket resulterar i högre reproducerbarhet. Efter provberedning tillsätts en del av cellysatet till en RT-reaktion följt av realtids-PCR med den medföljande mastermixen.
Extraordinär prestation
För att demonstrera satsens prestanda kördes replikatexperiment med antingen traditionell RNA-rening och realtids-PCR-analys eller Power SYBRGreen Cells-to-C T Kit. Kitet visar motsvarande prestanda som resultat som erhållits med renat RNA för analys av 10 till 100 000 celler. Dessutom visades känsligheten, effektiviteten och dynamiska omfånget vara överlägsen konkurrerande lysatkit. Prover förberedda med kitet har testats för kompatibilitet på olika realtids-PCR-plattformar inklusive de från Applied Biosystems , Roche , och Bio-Rad .
- PCR-metod: 2-stegs qRT-PCR
- Renhet/kvalitetsgrad: LD (Låg DAN)
- Passiv referensfärg: ROX (Förblandad)
- Polymeras: AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras
Tillbehörsprodukt:
SYBRGreen Cells-to-C T Control Kit (kat. nr. 4402959) innehåller en Xeno™ RNA-kontroll och primeruppsättning och rekommenderas för att övervaka effektiviteten av cellys och amplifieringshämning i celler-till- CT- reaktioner.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20X |
| Innehåll och lagring | Förvara stopplösning, DNase I och 20X RT Enzyme Mix vid -20 °C. Förvara lyslösning, 2X SYBR™ RT buffert, DrivaSYBR™ Grön PCR Master Mix vid 4 °C. Förvara nukleasfritt vatten i rumstemperatur |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7200 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Tillämpat Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, GeneAmp 5700, GeneAmp 9600, StepOnePlus™ , Standardläge, QuantStudio 6 och 7 Pro-system, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 och 5 system, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex-system |
| Etikett eller färgämne | SYBR Green |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Produktlinje | Cell-till-CT, SYBR |
| Reningstid | 5 min. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- ower SYBR Green Cells-to-CT Kit
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.