Läs mer
Ambion™ Ambion™ In vivo fördesignad siRNA
Produktkod. 15531114
Change view
Kvantitet:
1 umol
250 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15531114 250 nmol Varje
15541114 1 umol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15531114 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4457307
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ambion™ In vivo fördesignad siRNA
RNA-interferens (RNAi) är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Använd vår GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Beställnings Ambion™ In-vivo fördesignad siRNA, 250nmol, fast, pulver, HPLC In-vivo Ready Purity, RNAi är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, använd vår GeneAssist Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA
Produkttyp Beställnings Ambion™ In vivo Fördesignad siRNA
Renhet HPLC In-vivo redo
Kvantitet 250 nmol
Form Solid