Läs mer
Invitrogen™ Ambion™In vivo fördesignad siRNA
Produktkod. 15551114
Change view
Slutlig produkttyp:
Ambion™ In vivo anpassad SIRNA HPLC
Ambion™ In vivo fördesignad HPLC IVR
Ambion™ In vivo fördesignad SIRNA HPLC
Ambion™ In vivo fördesignad siRNA
Kvantitet:
1 μmol
1μ mol
250 nmol
Förpackningsstorlek:
250µmol
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slutlig produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
15551114 Ambion™ In vivo fördesignad HPLC IVR 1 μmol Varje
15501114 Ambion™ In vivo anpassad SIRNA HPLC 250 nmol Varje
15286304 Ambion™ In vivo fördesignad siRNA 250 nmol Varje
15511114 Ambion™ In vivo anpassad SIRNA HPLC 1μ mol Varje
15183197 Ambion™ In vivo fördesignad SIRNA HPLC 250 nmol 250µmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15551114 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4457310
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Ambion In vivo Predesigned siRNA är specifikt utformade för gentystningsapplikationer i djurmodeller.
Ambion In vivo Predesigned siRNA är specifikt utformade för gentystningsapplikationer i djurmodeller. Dessa siRNA är kemiskt modifierade för att förbättra stabiliteten, minska immunogeniciteten och förbättra leveranseffektiviteten, vilket gör dem utmärkta för in vivo-studier . Ambion In vivo Predesigned siRNA gör det möjligt för forskare att undersöka genfunktion i ett fysiologiskt sammanhang, vilket ger värdefulla insikter i genregleringsmekanismer och sjukdomsprocesser. Dessa fördesignade siRNA, som byggs med Silencer Select-algoritmen, säkerställer hög specificitet och effektivitet.
Nyckelfunktioner inkluderar:
  • Förbättrade kemiska—stabilitetsmodifieringar hjälper till att säkerställa att Ambion In vivo Predesigned siRNA förblir stabila i blodomloppet och i vävnaderna, vilket bidrar till att ge varaktiga gentystnadseffekter
  • Minskade immunogenicitetsmodifieringar—minimerar immunsvaren och hjälper till att säkerställa säker och effektiv användning i djurmodeller
  • Effektiv leverans—optimerad för användning med olika leveranssystem, inklusive lipidnanopartiklar, vilket hjälper till att säkerställa ett effektivt upptag av målcellerna
  • Hög specificitet—utformad för att exakt rikta in sig på specifika mRNA, vilket resulterar i potent och specifik gennedbrytning
In vivo-redo siRNA
Ambion In vivo fördesignade siRNA bearbetas för att vara redo för in vivo-användning. Detta inkluderar HPLC-rening, membrandialys för att avlägsna salter och lösningsmedel samt steril filtrering innan torkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i frys (-5 °C till -30 °C).
Beskrivning Ambion In vivo fördesignad HPLC IVR, 1 umol
RNAi typ siRNA
Slutlig produkttyp Ambion™ In vivo fördesignad HPLC IVR
Produktlinje Ambion
Produkttyp siRNA
Renhet HPLC In-vivo redo
Kvantitet 1 μmol
Form Solid