Läs mer
Invitrogen™ IPTG (dioxanfri)
Kvantitet:
2 g
5 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Invitrogen IPTG (Isopropyl-beta-D-tiogalaktosid) är en inducerare av lac-operonet och används ofta tillsammans med X-GAL för att bestämma lac-fenotypen för rekombinanta plasmider eller fag. IPTG används också för att inducera uttrycket av klonade gener som är under kontroll av lac-operonet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IPTG (isopropylβ -D-tiogalaktopyranosid) |
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C. |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 2 g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Pulver |