Läs mer
Invitrogen™ KCl (2 M), RNas-fri
Beskrivning
Invitrogen molekylärbiologisk kvalitet, 2M KCl-lösning, levereras i en flaska som innehåller 100 ml. Lösningen är certifierad RNase-fri, ekonomisk och färdig att använda. På grund av RNases allestädes närvarande är tillverkningsprodukter för RNA särskilt utmanande. Invitrogen's Nukleasfria reagenser och buffertar tillverkas i anläggningar som är särskilt utformade för att förhindra införsel av nukleaser. Mycket känsliga RNase-analyser utförs i flera olika steg av tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Dessa reagenser testas noggrant för att kontaminera icke-specifik endonuklease-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kaliumklorid |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Koncentration | 2 M |
| För användning med (applikation) | RNA-applikationer |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |