Läs mer
Invitrogen™ LeukoLOCK™ Fractionation & Stabilization Kit with Manual
Produktkod. 10117824
Change view
Produkttyp:
Kit med manual
Sats
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
10117824 Sats Varje
15544394 Kit med manual Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10117824 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1933
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
RNAlater Solution, Rubber Septum Caps, White Slip Connectors, Transfer Spikes, LeukoLOCK Filters, and Elution Solution, and 1X PBS
De Ambion™ LeukoLOCK™ Fraktionering& Stabilization Kit är ett av två kit som omfattar Total RNA Isolation System (patentsökt), en innovativ metod för cellulär fraktionering av helblod och total RNA-stabilisering och extraktion från leukocytpopulationen.
De Ambion™ LeukoLOCK™ Fraktionering& Stabilization Kit är ett av två kit som omfattar Total RNA Isolation System (patentsökt), en innovativ metod för cellulär fraktionering av helblod och total RNA-stabilisering och extraktion från leukocytpopulationen. Satsen innehåller tillräckligt med reagens för 20 reaktioner. De LeukoLOCK™ System (kat. nr. AM1923) är optimerat för användning med humant blod. Blod är ett förråd av cellulär information; emellertid kan närvaron av globin-mRNA i RNA framställt från helblod störa nedströms expressionsprofileringstillämpningar. De LeukoLOCK™ Systemet använder filterbaserad leukocyt-utarmningsteknik för att isolera leukocyter från helblod och Ambions RNA senare lösning™ för att stabilisera cellerna på filtret. Genom att utesluta röda blodkroppar är RNA:t som renas från infångade leukocyter i sig utarmat på globin-mRNA, vilket förbättrar provets användbarhet för uttrycksprofilering och andra tillämpningar (se figur).
LeukoLOCK™ Fraktionering& Stabiliseringskit
Ett 9 –10 mL prov av antikoagulerat blod passerar genom a LeukoLOCK™ filter, som fångar den totala leukocytpopulationen samtidigt som det eliminerar röda blodkroppar (inklusive retikulocyter), blodplättar och plasma. Efter sköljning med fosfatbuffrad koksaltlösning, spolas filtret med RNA senare Lösning ™för att stabilisera RNA:t i de infångade leukocyterna (se protokollschema). RNA:t kan isoleras omedelbart, eller stabiliserade celler kan bibehållas i flera dagar vid rumstemperatur eller under längre perioder kl.– 20 °C eller– 80 °C (se figur).
Tillbehörsprodukter:
LeukoLOCK™ Fraktionering& Stabiliseringssatsen är designad för användning med LeukoLOCK™ Total RNA-isoleringskit (kat. nr. AM1934). Dessa kit erbjuds separat för att ta emot blodprov på en plats och provbehandling på en annan plats, men kan köpas tillsammans som LeukoLOCK™ Totalt RNA-isoleringssystem (kat. nr. AM1923).
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1X
Innehåll och lagring RNA senare™ lösning, gummiseptumkapslar, vita glidkontakter, överföringsspikar, LeukoLOCK™ Filter och elueringslösning bör förvaras i rumstemperatur. 1X PBS kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Isoleringsteknik Vakuumfilterkolonn, Magnetisk pärla
Provtyp Blod
Slutlig produkttyp Celler (leukocyter)
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) Microarray Analysis, Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), Nukleasskyddsanalyser, Northern Blotting
Inkluderar RNA senare lösning, gummiseptumkapslar, vita glidkontakter, överföringsspikar, LeukoLOCK Filter och elueringslösning och 1X PBS
Prep Skala >1 ml blodprov (storskalig)
Produktlinje Ambion , LeukoLOCK
Produkttyp Sats
Kvantitet 20 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Upp till 10 ml helblod
Mål Totalt RNA
Avkastning 20μ g