Läs mer
Invitrogen™ LiCl Precipitation Solution (7,5 M)
Beskrivning
Utfällningslösning har stora fördelar jämfört med andra RNA-utfällningsmetoder eftersom den inte fäller ut DNA, protein eller kolhydrater. Den levereras i en flaska om 100 ml vid en koncentration av 7,5 M. Det är den föredragna metoden för att ta bort hämmare av translation eller cDNA-syntes från RNA-preparat.
Observera: LiCl-utfällning kan inte ta bort all DNA-kontaminering från totala RNA-isoleringar. Om RNA ska användas för RT-PCR bör det behandlas med DNase I. Lösningen testas noggrant för att kontaminera icke-specifik endonuklease-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 7.5 M |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| För användning med (applikation) | RNA-extraktion |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhet | DNas-fri, RNas-fri |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |