Läs mer
Invitrogen™ Linjär akrylamid (5 mg/ml) (1 ml rör)
Beskrivning
Invitrogen Linjär akrylamid (5 mg/ml) är avsedd att användas som en nukleinsyrasamfällare och är idealisk för PCR- och RT-PCR-reaktioner eftersom små mängder kontaminerande nukleinsyror som finns i andra bärare kan amplifieras.
- Idealisk för RT-PCR
- Ökar pelletsmassan
- Kvantitativ återvinning av låga koncentrationer (ng/ml) av nukleinsyra
- Förhindrar pelletsförlust i nukleasskyddsanalyser
Vad är en Coprecipitant?
Samutfällningsmedel är inerta ämnen som används för att underlätta återvinningen av nukleinsyror under alkoholutfällningar. Även om de kan användas för att fälla ut stora mängder nukleinsyror, är de väsentliga för kvantitativ återvinning av små mängder nukleinsyror i utspädda lösningar. Ofta är användningen av sådana molekyler önskvärd av ingen annan anledning än visualisering av den pelleterade fällningen efter centrifugering. Linjär akrylamid erbjuder fördelar jämfört med andra samutfällningsmedel genom att den syntetiseras kemiskt och inte behandlas med reagens (t.ex. proteaser) härrörande från biologiska källor. Därför är det inte kontaminerat med biologiskt material vilket gör det idealiskt för användning uppströms om RT-PCR. Det har visat sig fälla ut piktogrammängder av DNA-fragment större än 20 baspar samtidigt som det misslyckas med att fälla ut kortare fragment och fria nukleotider. Linjär akrylamid är användbar för att separera reaktionsprodukter från oinkorporerade nukleotider och från de flesta oligonukleotidprimrar. Den ska användas vid en slutlig arbetskoncentration på 10 till 20μ g/ml. Linjär akrylamid kommer inte att störa A 260/280- avläsningarna. Levereras i 5 x 1 ml tuber.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Akrylamid |
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C. |
| Koncentration | 5 mg/mL |
| För användning med (applikation) | RNA-extraktion |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Kvantitet | 5 x 1 ml rör |
| Frakt skick | Torr is |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- Linear Acrylamide
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide