Läs mer
Invitrogen™ MagMAX™ -96 Blod-RNA-isoleringskit
Produktkod. 10743077
Kvantitet:
96 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10743077
Brand: Invitrogen™ AM1837
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Detta kit är för snabb rening med hög genomströmning av patogen RNA från däggdjurshelblod, mjölk och andra biovätskor i 96-brunnars plattor.
Detta Ambion™ kit är för snabb rening med hög genomströmning av patogen RNA från däggdjurshelblod, mjölk och andra biovätskor i 96-brunnars plattor. RNA renat med hjälp av kitet är idealiskt för RT-PCR-applikationer. Satsen använder magnetisk pärlbaserad –rening och innehåller tillräckligt med reagens för 96 reaktioner.
• Isolera enkelt viralt eller totalt RNA från helblod
• Spara dyrbar tid —slutför protokollet på mindre än 1 timme
• Gå bort och —integrera med etablerade robotplattformar
• Validerad med helblod från människor, nötkreatur, svin och får
Fördelar med MagMAX™ Magnetisk pärlbaserad rening:
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera RNA. Pärlor binder RNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa RNA-utbyten. Dessutom, eftersom filter inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellulära partiklar i prover. Eftersom endast en liten volym magnetiska pärlor behövs för högeffektiv bindning, kan det bundna RNA:t elueras på bara –30 50μ L nukleasfritt vatten, koncentrerar RNA från stora, utspädda prover.
Isolera RNA från så lite som 50μ l av blod:
För RNA av högsta kvalitet, använd helblodsprover som inte har frysts. Cirka –300 500 ng intakt RNA kan konsekvent renas från 50μ l av mänskligt helblod. Helblodprover från nötkreatur, svin och får kan också användas. Avkastningen varierar från art till art (se data). Det återvunna RNA:t saknar PCR-hämmare såsom proteiner och hem, som vanligtvis finns i RNA isolerat från blod.
Isolera viralt och totalt RNA från helblodsprover:
MagMAX™ -96 Blood RNA Isolation Kit eliminerar provförbehandling, vilket kan orsaka provblandning och korskontaminering. Proceduren är snabb (mindre än 1 timme), enkel och väl lämpad för automatisering. Satsen kan också användas för att bearbeta färre än 96 prover samtidigt och är kompatibel med antingen manuell bearbetning med flerkanalspipetter eller bearbetning med robotbaserade vätskehanterare. Nedladdningsbara protokoll för användning av detta kit med specifika vätskehanteringssystem finns tillgängliga på vår automationsresurs. MagMAX™ -96 Blood RNA Isolation Kit kan också användas för total nukleinsyraisolering genom att utelämna DNas-behandlingen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara bearbetningsplattan med lock, lyserings-/bindningslösningskoncentrat, tvättlösning 1 koncentrat, tvättlösning 2 koncentrat och elueringsbuffert i rumstemperatur.
Lagra MagMax Turbo DNase Buffer och RNA Binding Beads vid 4 °C.
Förvara Lysis/Binding Enhancer och TURBO DNase vid -20 °C.
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Flytande prover (t.ex. serum), Mjölk, Virala prover, Helblod (däggdjur)
Slutlig produkttyp Totalt RNA, viralt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell), automatiska protokoll
För användning med (utrustning) MagMAX™ Express 24 och 96, Robotic Liquid Handling Systems, MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Antal reaktioner 96 Förberedelser
Prep Skala <100μ L Blodprover (liten skala)
Produktlinje Ambion , MagMAX
Kvantitet 96 förberedelser
Startmaterial mängd Upp till 50μ l helblod
Mål Viralt DNA/RNA, Totalt RNA
Avkastning 0,5μ g