Läs mer
Invitrogen™ MagMAX™ -96 Total RNA-isoleringskit
Produktkod. 10764417
Change view
Kvantitet:
96 Förberedelser
Produktkod. Kvantitet
10764417 96 Förberedelser
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10764417 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1830
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Satsens innehåll: 1 bearbetningsplatta och lock; 11mL Lysis/Binding Solution Concentrate; 18 ml tvättlösning 1 koncentrat; 55 ml tvättlösning 2 koncentrat; 12 ml RNA-återbindande koncentrat; 10 ml elueringsbuffert; 6mL MagMAX TURBO DNas-buffert; 1,1 ml RNA-bindande pärlor; 1,1 ml Lysis/Binding Enhancer; 110 μL TURBO DNase. Innehåller tillräckligt med reagens för att isolera RNA från 96 prover.
MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit är designad för snabb rening med måttlig genomströmning av RNA från djur- och växtceller och vävnader.
MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit är designad för snabb rening med måttlig genomströmning av RNA från djur- och växtceller och vävnader. RNA renat med hjälp av kitet är idealiskt för PCR- och RT-PCR-applikationer. Satsen använder magnetisk pärlbaserad –rening och innehåller tillräckligt med reagens för 96 reaktioner.
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera RNA. Pärlor binder RNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa RNA-utbyten. Dessutom, eftersom filter inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellulära partiklar i prover. Eftersom endast en liten volym magnetiska pärlor behövs för högeffektiv bindning, kan det bundna RNA:t elueras på bara –20 50μ L nukleasfritt vatten, koncentrerar RNA från stora, utspädda prover.
Rymmer olika provtyper
Satsen rymmer olika biologiska prover och ett brett utbud av cell- och vävnadsinmatningsmängder. Satsen är optimerad för högkapacitetsisolering av RNA från 25 celler till 2 x 10 6 celler, såväl som vävnadsprover från små växter och däggdjur (upp till 10 mg). Protokollet är fullt mottagligt för automatisering. Detaljerade riktlinjer för allmän automatisering ingår i satsen.
  • Förbättrade lysis/bindningsförhållanden för att rymma större provinmatningar
  • Reagens för TURBO DNase™ behandling ingår för att minimera DNA-kontamination och bevara RNA-integriteten
  • Inkluderar protokoll för RNA-isolering från växtvävnader
  • 96 reaktioner per kit lämplig för måttlig genomströmning
  • Automatiserade protokoll, högkapacitetskompatibla användare
Tillbehörsprodukter
Lysis/bindningslösningskoncentrat, tvättlösning 1-koncentrat och tvättlösning 2-koncentrat är komponenter i satsen som också kan köpas separat. Plant RNA Isolation Aid kan användas tillsammans med MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit för isolering av RNA från växtvävnader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 bearbetningsplatta; rumstemperatur
• 11 ml lys/bindningslösning (koncentrerad); rumstemperatur
• 18 ml tvättlösning 1 (koncentrerad); rumstemperatur
• 55 ml tvättlösning 2 (koncentrerad); rumstemperatur
• 12 ml RNA-återbindning (koncentrerad); rumstemperatur
• 10 ml elueringsbuffert; rumstemperatur
• 6 mL MagMAX TURBO DNas-buffert; rumstemperatur
• 1,1 ml RNA-bindande pärlor; 4 °C
•1,1 mL Lysis/Binding Enhancer; -20 °C
•110μ L TURBO DNas; -20 °C
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Elueringsvolym 50μ L
Provtyp Celler, Växter, Vävnad
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
För användning med (utrustning) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, automatiserade vätskehanteringssystem
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning
Kvantitet 96 Förberedelser
Frakt skick Ruta 1: Torris
Box 2: Rumstemperatur
Startmaterial mängd Celler:≤ 10 6
Anläggning:≤
≤ 10 mg vävnad: 5 mg
Avkastning ≤20 pg per cell
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine, Thiocyanic acid