Läs mer
Invitrogen™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit
Produktkod. 10378989
Change view
Kvantitet:
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10378989 50 beredningar Varje
1 options
Produktkod. 10378989 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4413020
Innehåller
  • DNA-bindande pärlor, 10 mg/ml, 1 x 1,8 ml (samma för båda kiten)
  • DNA-elueringsbuffert 1, 1 x 15 ml (samma för båda kiten)
  • DNA-elueringsbuffert 2, 1 x 15 ml (samma för båda kiten)
  • Tvättlösning 1 koncentrat, 1 x 16,4 ml
  • Tvättlösning 2 koncentrat, 1 x 50 ml (samma för båda kiten)
  • Multi-Sample DNA-lysbuffert, 1 x 55mL (Samma för båda kiten)
  • Nukleasfritt vatten, 1 x 50 ml (samma för båda kiten)
  • PK-buffert, 1 x 11mL (Samma för båda kiten) Bearbetningsrör, 50 rör, Proteinase K, 1 x 900μ L, ribonukleas A (RNas A), 1 x 290μ L
MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits är designade för snabb rening av högkvalitativt genomiskt DNA från en mängd olika provtyper, inklusive blod- och blodkort, vävnad, mussvansar, buckala pinnar, buffy coats och odlade celler.
MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits är designade för snabb rening av högkvalitativt genomiskt DNA från en mängd olika provtyper, inklusive blod- och blodkort, vävnad, mussvansar, buckala pinnar, buffy coats och odlade celler. Dessa reningssatser använder MagMAX™ magnetisk pärla-baserad nukleinsyraisoleringsteknologi för att producera höga utbyten av renat DNA, fritt från inhibitorer som kan påverka nedströmsreaktioner såsom genotypningsanalyser, CE och nästa generations sekvensering, och högupplöst smältanalys. Förberedelsesatsen med 50 st är utformad för manuell bearbetning av mikrofugrör.
Kraven på DNA-utbyte och renhet har blivit strängare med utvecklingen av nya analytiska metoder och teknologier, såsom high-throughput genotypning och nästa generations DNA-sekvenseringsplattformar. MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits möter utmaningen genom att leverera högrent DNA som är fritt från nukleaser, proteiner och andra hämmare av nedströms enzymatiska reaktioner.
Som visas i tabell 1 kan DNA med högt utbyte och renhet erhållas från en mängd olika material med användning av MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit. Detta till skillnad från filtermembranbaserade –metoder som ofta kräver olika kitkonfigurationer för olika insatsmaterial. För tillämpningar som kräver maximalt utbyte, för små batchstorlekar eller för DNA-arkiveringsändamål MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit (rörformat, manuell bearbetning) kan vara önskvärt eftersom större provinmatningar ryms. DNA-utbyten lämpliga för de flesta rutintillämpningar kan erhållas med MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kit (96-brunnars plattformat, kompatibel med automatiserad hantering) (tabell 1).
De MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit levererar också höga utbyten av DNA från lipid- eller glykogenrika prover, såsom hjärn- respektive levervävnader. Figur 1 visar att mer än dubbelt så mycket DNA renades från vävnader med MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit än med den ’ledande konkurrentens filtermembranbaserade –metod.
De flesta enzymatiska molekylära tillämpningar är benägna att hämmas av analyter som överförs från provmatrisen (t.ex. hem, heparin, salter, protein) eller själva reningsmetoden (fenol, salter, alkohol). Figur 2 illustrerar effekten av DNA-renhet på känsliga molekylära tillämpningar, såsom kvantitativ PCR (qPCR). DNA extraherades från blod med MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kit, eller en ’konkurrents filtermembranbaserat –kit och utsatt för PCR-analys i realtid. Cykeltröskel-CT-värdena erhållna med DNA renat med hjälp av MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit var lägre än de som erhölls med filtermembranet renat DNA, –vilket indikerar MagMAX™ kit ger DNA med högre renhet.
MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits tillhandahåller renat DNA som är lämpligt för en mängd olika Applied Biosystems applikationsarbetsflöden (Figur 3), inklusive SNP-genotypning och DNA-sekvensanalys (se Figur 4). För att se den fullständiga prestandabeskrivningen av DNA renat med hjälp av MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits i TaqMan™ SNP-genotypningsanalyser och med BigDye™ kemi i DNA-sekvensanalys, se MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit Produktbulletin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• DNA-bindande pärlor, 10 mg/ml, 1 x 1,8 ml (samma för båda kiten). Förvara vid 2 till 8° C
• DNA-elueringsbuffert 1, 1 x 15 mL (samma för båda kiten). Förvara på RT
• DNA-elueringsbuffert 2, 1 x 15 mL (samma för båda kiten). Förvara på RT
• Tvättlösning 1 koncentrat, 1 x 16,4 ml. Förvara på RT
• Tvättlösning 2-koncentrat, 1 x 50 mL (samma för båda satserna). Förvara på RT
• Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 55 mL (samma för båda kiten). Förvara på RT
• Nukleasfritt vatten, 1 x 50 ml (samma för båda kiten). Förvara på RT
• PK-buffert, 1 x 11 mL (samma för båda kiten). Förvara på RT
• Bearbetningsrör, 50 rör. Förvara på RT
• Proteinas K, 1 x 900μ L. Butik vid -15° till -25 °C
•ribonukleas A (RNas A), 1 x 290μ L. Butik vid -15° till -25 °C
Formatera Sats
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Blod, Buckala prover, Celler, Vävnad
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA
För användning med (applikation) Genotypning, realtidskvantitativ PCR (qPCR), PCR, sekvensering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Antal reaktioner 50 beredningar
Produktlinje MagMAX
Produkttyp DNA Multi-Sample Kit
Kvantitet 50 beredningar
Mål Genomiskt DNA