Läs mer
Invitrogen™ MagMAX™ för Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit, kompatibel med Tempus™ Blod RNA-rör
Beskrivning
Innehåller
Kit Komponenter Box 1: Tempus™ Återsuspensionslösning, 12 ml; Bindningslösningskoncentrat 5 ml; Tvättlösning 1-koncentrat, 2 x 16mL (Innan du använder tvättlösning 1-koncentrat, tillsätt rätt volym isopropanol (medföljer av användaren), som anges på flaskan); Tvättlösning 2-koncentrat, 30 ml (Innan du använder Tvättlösning 2-koncentrat, tillsätt rätt volym etanol (levereras av användaren), som anges på flaskan); Elueringsbuffert 10 ml; Bearbetningsplatta (96-brunnar) 1 platta, Tempus™ Försmältningstvätt, 2 x 200 ml; RNA-bindande pärlor, 2 ml; Tempus™ 1 x PBS, 2 x 150 ml. Ruta 2: Tempus™ Proteinas, 0,25 ml; TURBO™ DNas, 1 ml
Kräver
Kyld centrifug (°4 C) med svängskoprotor som kan 5 000 xg; 50 ml koniska röradaptrar; 50 ml koniska rör; Bordsmikrocentrifug eller pikocentrifug (för användare av rörformat); Blodrör; Magnetisk stativ
MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit renar totalt RNA (inklusive miRNA) från Tempus Blod RNA-rör med beprövad magnetisk pärla-baserad teknologi. EN TURBO DNase™ steg eliminerar effektivt kontaminerande gDNA vilket säkerställer högsta möjliga renhet RNA lämpligt för realtids RT-PCR och mikroarrayanalys.
Maximera totala RNA-utbyten från blodprover
MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit använder beprövad magnetisk pärlbaserad teknologi för att rena maximala utbyten av totalt RNA från Tempus™ Blod RNA-rör. MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit kan återhämta sig 3-25μ g från en singel Tempus Blod RNA-rör. Ett TURBO DNase-steg eliminerar effektivt kontaminerande gDNA som kan störa nedströmsapplikationer och säkerställer RNA av högsta möjliga renhet. MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit kan också detektera miRNA från Tempus Blod RNA-rör som visas av TaqMan™ genuttrycksanalyser. Användare rekommenderas starkt att utföra lämpliga valideringsstudier mot sina miRNA-mål.
Snabb bearbetningstid
Bearbetningstiderna kommer att variera beroende på valt format, men tolv Tempus Blod-RNA-rör kan bearbetas manuellt med MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA-isoleringskit på cirka 2 timmar.
Ett alternativ till fullständig rening
För användare som huvudsakligen utför TaqMan-baserade RT-PCR-experiment i realtid och inte behöver arkivera RNA/cDNA, är ett alternativ till MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit Stabilized Blood-to-CT™ Nukleinsyraberedningssats för qPCR. Detta kit gör det möjligt att utföra uttrycksanalys direkt från Tempus Blod-RNA-rör utan konventionell RNA-rening.
One-Stop Shopping
MagMAX för stabiliserade blodrör RNA Isolation Kit är kompatibelt med omvänd transkriptionsblandning (SuperScript™ ), PCR-masterblandningar (båda TaqMan och SYBR-baserade), och andra blodarbetsflödesprodukter.
- Flexibelt reningsformat —använder mikrofugrör, manuella 96-brunnars plattor eller öppet format automatiserade 96-brunnars plattor från samma kit
- Enkelt arbetsflöde för magnetiska —pärlor utan spinnkolonner
- Totalt RNA utan RNas-aktivitet, kontaminerande gDNA eller RT-PCR-hämmare
- Lämplig för användning med automatiserade protokoll, kompatibla med hög genomströmning
Flexibla reningsformat
- MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit kan bearbetas i låg-, medium- eller högkapacitetsformat med överlägset arbetsflöde och hantering jämfört med traditionella konkurrerande metoder
- För användare med låg genomströmning kan MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit användas i individuella 1,5 ml mikrofugrör med pärl-RNA-komplexet kvar i ett enda bearbetningsrör till det sista elueringssteget
- För användare med medelhög till hög genomströmning kan MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit göras i en bearbetningsplatta med 96 brunnar med antingen en enkel- eller flerkanalspipett för att påskynda reningsprocessen
- För användare med hög genomströmning är MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit kompatibel med manuell och automatiserad 96-brunnars bearbetning
- Bearbeta helt enkelt flera satser av rör i serie eller parallellt, genom centrifugeringsprocessen i förväg, till den bekväma stopppunkten, tills tillräckligt med prover kan laddas på en bearbetningsplatta med 96 brunnar för RNA-reningsstegen
- RNA-reningsprocessen kan hanteras på antingen vätskehanterare i öppet format, i kombination med ett magnetiskt stativ med 96 brunnar på däcket, eller magnetiska pärlflyttare som MagMAX Express-96 Magnetic Particle Processor (endast version med djupa brunnar)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Ruta 1 |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Reningstid | Mindre än 2 timmar. för automatiserat protokoll |
| Elueringsvolym | 20 till 80μ L |
| Provtyp | Helblod |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Böja |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Kvantitet | 96 förberedelser |
| Visa mer |