Läs mer
Invitrogen™ MagMAX™ Tvättlösning 1 koncentrat
Produktkod. 10219114
Kvantitet:
205 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10219114
Brand: Invitrogen™ AM8504
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen MagMAX tvättlösning 1-koncentrat är en komponent i alla MagMAX-isoleringssatser som kan köpas separat.
Invitrogen MagMAX tvättlösning 1-koncentrat är en komponent i alla MagMAX-isoleringssatser som kan köpas separat. Levereras i en 205 ml flaska.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Tvättbuffert
Innehåll och lagring Lagra MagMAX™ Tvättlösning 1 Koncentrera vid °4 C eller rumstemperatur.
Produktlinje Ambion , MagMAX
Kvantitet 205 ml
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MagMAX WashSolution1Concentrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Thiocyanic acid