Läs mer
Invitrogen™ MagMAX™ Tvättlösning 2 koncentrat
Produktkod. 10647705
Kvantitet:
200 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10647705
Brand: Invitrogen™ AM8640
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen MagMAX Wash Solution 2 Concentrate är en komponent i alla MagMAX Isolation Kits som kan köpas separat.
Invitrogen MagMAX Wash Solution 2 Concentrate är en komponent i alla MagMAX Isolation Kits som kan köpas separat. Levereras i en 200 ml flaska.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Tvättbuffert
Innehåll och lagring Lagra MagMAX™ Tvättlösning 2 Koncentrera vid °4 C eller rumstemperatur.
Produktlinje Ambion™ , MagMAX™
Kvantitet 200 mL